Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureTect ™Vibrio cholerae, V parahaemolyticus og V. vulnificus PCR-analyse
Artikelnummer. 17849132 Shop alle Thermo Scientific produkter
Artikelnummer. 17849132 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A56837
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12665.00 DKK
    7051.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 5613.42 DKK
    44% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Detekter hurtigt Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus og V. vulnificus i fødevareprøver på så lidt som 10 timer med denne meget specifikke, brugervenlige real-time PCR-analyse.
Detekter hurtigt Vibrio cholerae , V. parahaemolyticus og V. vulnificus i fødevareprøver på så lidt som 10 timer med meget specifik, brugervenlig realtids-PCR Thermo Scientific™ SureTect Vibrio cholerae, V parahaemolyticus og V. vulnificus PCR-analyse.
De SureTect Assayformatet inkorporerer farvekodet plast med orienteringsmarkeringer og knækkeligt strimmelformat, farvede reagenser og gennemborelige forseglinger for at muliggøre en optimeret arbejdsgang for maksimal laboratorieeffektivitet og produktivitet.
Analysen er blevet AOAC-RI valideret for fisk og skaldyrsprodukter med en bred vifte af testportionsstørrelser.
De SureTect System er en optimeret løsning, der kombinerer hastighed og ydeevne i en brugervenlig, omkostningseffektiv platform, der giver —dig resultater, du kan stole på.
Enkel
  • Nem at bruge med enkelt berigelsestrin og prædispenserede reagenser
  • Målspecifik farvet analyseplast
  • Klart orienterede lysis- og assaybakker
  • Farveindikator i lysereagens reducerer muligheden for menneskelige fejl
Hurtig og fleksibel
  • Mulighed for at automatisere lysis og PCR prøveforberedelse
  • Optimeret arbejdsgang leverer resultater på skærmen på så lidt som 10 timer
  • Maksimal fleksibilitet for driftseffektivitet
  • Kør alle analyser samtidigt i samme kørsel
  • Test op til 96 prøver i hver kørsel
  • Valg af gennemborelige tætninger eller hætter
  • Registrer flere mål i samme kørsel med universelle PCR-protokoller på tværs af området
Smart
  • Intuitiv, brugervenlig software leverer pålidelige resultater uden subjektiv fortolkning
  • Handlingsbare data understøtter hurtige beslutninger i en kompleks produktforsyningskæde
  • IPC i hvert assay for fuld tillid til resultater
De Thermo Scientific™ Vibrio cholerae, V parahaemolyticus og V. vulnificus PCR-analyse omfatter.
  • Lysereagens 1 rør
  • Proteinase K
  • Vibrio cholerae, V parahaemolyticus og V. vulnificus PCR-rør
  • ThermoScientific 96-brønd gennemborelige forseglinger
  • PCR-hætter
Berigede prøver pipetteres i forudfyldte lysisrør sammen med Proteinase K før inkubation for at lysere eventuelle bakterieceller, der er til stede i prøven, og frigive deres DNA i opløsningen. Lysatet fyldes derefter i SureTect Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus og V. vulnificus PCR-rør for at rehydrere den forudindlæste PCR-pellet, som indeholder alle de nødvendige komponenter og reagenser til PCR, inklusive en probe, primere og DNA-skabelon til den interne positive kontrol (IPC ).
PCR-rørene forsegles og sættes derefter i Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Fødevaresikkerhed PCR-instrument i realtid ved hjælp af RapidFinder™ Analysesoftware v3.0 (eller nyere) eller Applied Biosystems 7500 Fast Food Safety 96-brønds Real-Time PCR instrument ved hjælp af RapidFinder™ Express Software v2.0 (eller nyere). Efter afslutning af kørslen vises fortolkede resultater tydeligt og kan rapporteres, gemmes, udskrives eller downloades efter behov. Den interne positive kontrol bekræfter, at de korrekte assaybetingelser er opstået.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje SureTect
Til brug med (applikation) Mad og drikke