Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureTect™ Staphylococcus aureus PCR-analyse
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Detekter hurtigt Staphylococcus aureus i fødevareprøver med Thermo Scientific™ SureTect™ Staphylococcus aureus PCR-analyse.
Opdag hurtigt Staphylococcus aureus i fødevarer og miljøprøver med Thermo Scientific™ SureTect™Staphylococcus aureus PCR-analyse.
AOAC-RI-valideringen dækker mejeriprodukter inklusive modermælkserstatning sammen med andre produkter med lavt fugtindhold og oste.
Analysen er valideret af AOAC-RI og sætter brugere i stand til pålideligt at detektere Staphylococcus aureus fra mejeriprodukter, herunder modermælkserstatning og andre mejeriprodukter med lavt fugtindhold og oste, på mindre end 24 timer.
De SureTect System er en optimeret løsning, der kombinerer hastighed og ydeevne i en brugervenlig, omkostningseffektiv platform, der giver —dig resultater, du kan stole på.
Enkel
- Nem at bruge med enkelt berigelsestrin og prædispenserede reagenser
- Målspecifik farvet analyseplast
- Klart orienterede lysis- og assaybakker
- Farveindikator i lysereagens, der reducerer muligheden for menneskelige fejl
Hurtig og fleksibel
- Mulighed for at automatisere lysis og PCR prøveforberedelse
- Optimeret arbejdsgang leverer resultater på skærmen på så lidt som 24 timer
- Maksimal fleksibilitet for driftseffektivitet
- Kør alle analyser samtidigt i samme kørsel
- Test op til 96 prøver i hver kørsel
- Valg af gennemborelige tætninger eller hætter
- Registrer flere mål i samme kørsel med universelle PCR-protokoller på tværs af området
Smart
- Intuitiv, brugervenlig software leverer pålidelige resultater uden subjektiv fortolkning
- Handlingsbare data understøtter hurtige beslutninger i en kompleks produktforsyningskæde
- IPC i hvert assay for fuld tillid til resultater
De Thermo Scientific SureTectStaphylococcus aureus PCR-analyse inkluderer:
- Lysereagens 1 rør
- Lysereagens 2
- Proteinase K
- Staphylococcus aureus PCR rør
- Thermo Scientific 96-brønd gennemborelige forseglinger
- PCR-hætter
Berigede prøver pipetteres i forudfyldte lysisrør sammen med Proteinase K før inkubation for at lysere eventuelle bakterieceller, der er til stede i prøven, og frigive deres DNA i opløsningen. Lysatet fyldes derefter i SureTect Staphylococcus aureus PCR-rør til at rehydrere den forudfyldte PCR-pellet, som indeholder alle de nødvendige komponenter og reagenser til PCR, inklusive en probe, primere og DNA-skabelon til den interne positive kontrol (IPC ).
PCR-rørene forsegles derefter, fyldes i Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Fødevaresikkerhed PCR-instrument i realtid ved hjælp af RapidFinder™ Analysesoftware v3.0 eller nyere eller Applied Biosystems 7500 Fast Food Safety 96-brønds Real-Time PCR-instrument ved hjælp af RapidFinder™ Express Software v2.0 eller nyere. Efter afslutning af kørslen vises fortolkede resultater tydeligt og kan rapporteres, gemmes, udskrives eller downloades efter behov. Den interne postive kontrol bekræfter, at de korrekte assaybetingelser er opstået.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | SureTect S. aureus-assay |
| Målorganismeklasse | Staphylococcus aureus |
| Til brug med (applikation) | Mad og drikke |