Beskrivelse
Opdag hurtigt Salmonella-arter i fødevarer og miljøprøver med Thermo Scientific™ SureTect™ Salmonella Species PCR-assay.
Opdag Salmonella -arter i fødevarer og miljøprøver med Thermo Scientific™ SureTect™ Salmonella Species PCR-assay, som inkorporerer optimeret primer- og probekomponenter til meget specifik påvisning af Salmonella -arter.
Analysens arbejdsgange er blevet valideret for en bred vifte af menneskefoder, foder til kæledyr, herunder store testportioner og miljøprøver af AOAC Internationale og ISO 16140-2:2016 ifølge NF VALIDATION™ af AFNOR Certificering og af MicroVal™ Certificering. Analysen er også certificeret til primærproduktionsprøver af NF Validation™ af AFNOR-certificering.
Den nye SureTect Assayformatet inkorporerer farvekodet plast med orienteringsmarkeringer og knækkeligt strimmelformat og farvede reagenser og gennemborelige forseglinger for at muliggøre en optimeret arbejdsgang for maksimal laboratorieeffektivitet og produktivitet.
De SureTect System er en optimeret løsning, der kombinerer hastighed og ydeevne i en brugervenlig, omkostningseffektiv platform, der giver —dig resultater, du kan stole på.
Enkel
- Nem at bruge med enkelt berigelsestrin og prædispenserede reagenser
- Målspecifik farvet analyseplast
- Klart orienterede lysis- og assaybakker
- Farveindikator i lysereagens, der reducerer muligheden for menneskelige fejl
Hurtig og fleksibel
- Mulighed for at automatisere lysis og PCR prøveforberedelse
- Optimeret arbejdsgang leverer resultater på skærmen på så lidt som 10 til 24 timer
- Maksimal fleksibilitet for driftseffektivitet
- Kør alle analyser samtidigt i samme kørsel
- Test op til 96 prøver i hver kørsel
- Valg af gennemborelige tætninger eller hætter
- Registrer flere mål i samme kørsel med universelle PCR-protokoller på tværs af området
Smart
- Intuitiv, brugervenlig software leverer pålidelige resultater uden subjektiv fortolkning
- Handlingsbare data understøtter hurtige beslutninger i en kompleks produktforsyningskæde
- IPC i hvert assay for fuld tillid til resultater
De Thermo Scientific SureTect Salmonella arter PCR Assay Kit inkluderer:
- Lysereagens 1 rør
- Proteinase K
- Salmonella arter PCR-analyserør
- Thermo Scientific 96-brønd gennemborelige forseglinger
- PCR-hætter
De SureTect Salmonella PCR-analyse er valideret på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Fødevaresikkerhed Real-Time PCR System ved hjælp af RapidFinder™ Analysesoftware v3.0 eller nyere eller Applied Biosystems™ 7500 Fast Food Safety Real-Time PCR Instrument ved hjælp af Rapidfinder™ Express Software v2.0 eller nyere, så du nemt og sikkert kan teste. Efter afslutning af kørslen vises fortolkede resultater tydeligt og kan rapporteres, gemmes, udskrives eller downloades efter behov.
De SureTect Salmonella PCR-analyse er blevet testet i vid udstrækning på en bred vifte af humane fødevarekategorier, herunder kødprodukter, mejeriprodukter, fisk og fiskeprodukter, frugter og grøntsager. Analysen er også blevet testet på dyrefoder og miljøprøver, herunder prøver af primære produkter. Individuelle matricer testet i metodevalideringsundersøgelserne blev udvalgt baseret på deres associerede kontaminering med Salmonella og de kendte udfordringer forbundet med testning af dem ved PCR-metoder. Individuelle matricer inkluderede, men var ikke begrænset til, hakket oksekød, råt fjerkræ, æg, fedtfri tørret mælk og færdigretter.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | SureTect Salmonella spp |
| Til brug med (applikation) | Mad og drikke |