Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureTect™ Escherichia coli STEC Identifikation PCR-assay
Artikelnummer. 17869132 Shop alle Thermo Scientific produkter
Artikelnummer. 17869132 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A56840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10930.00 DKK
    6092.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 4837.99 DKK
    44% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Detekter hurtigt flere genetiske mål for Shiga-toksin-producerende Escherichia coli O157:H7 og andre STEC i fødevarer og miljøprøver.
De Thermo Scientific™ SureTect™ Escherichia coli STEC Identification PCR Assay er en del af en komplet arbejdsgang til hurtig påvisning af Escherichia coli O157:H7 , stx, eae og Escherichia coli STEC serotyperne (O26, O45, O103, O111, O121, O145) fra fødevareprøver. Analysen inkorporerer et optimeret væskelyseringstrin, der giver en hurtig og enkel metode til at forberede prøven til hurtig detektion på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Fødevaresikkerhed Real-Time PCR-system og software.
Prøver vurderet som positive ved hjælp af SureTect™ Escherichia coli O157:H7 og STEC Screening PCR-assay testes yderligere ved hjælp af denne SureTect™ Escherichia coli STEC Identifikation PCR-assay. Analysen har været AOAC-RI og AFNOR (ISO 16140-2:2016) valideret på en række fødevarer, herunder lave og høje prøvestørrelser af råt kød (undtagen fjerkræ), grøntsager, frugt, juice og mejeriprøver, og det gør det muligt for brugere pålideligt at detektere og differentiere Shiga-toksin-producerende Escherichia coli O157:7 timer så lidt som andre STECH7 timer.
De SureTect System er en optimeret løsning, der kombinerer hastighed og ydeevne i en brugervenlig, omkostningseffektiv platform, der giver —dig resultater, du kan stole på.
Den nye SureTect Assayformatet inkorporerer farvekodet plast med orienteringsmarkeringer og knækkeligt strimmelformat, farvede reagenser og gennemborelige forseglinger for at muliggøre en optimeret arbejdsgang for maksimal laboratorieeffektivitet og produktivitet.
Enkel
  • Nem at bruge med enkelt berigelsestrin og prædispenserede reagenser
  • Målspecifik farvet analyseplast
  • Klart orienterede lysis- og assaybakker
  • Farveindikator i lysereagens, der reducerer muligheden for menneskelige fejl
Hurtig og fleksibel
  • Mulighed for at automatisere lysis og PCR prøveforberedelse
  • Optimeret arbejdsgang leverer resultater på skærmen på så lidt som 10 timer
  • Maksimal fleksibilitet for driftseffektivitet
  • Kør alle analyser samtidigt i samme kørsel
  • Test op til 96 prøver i hver kørsel
  • Valg af gennemborelige tætninger eller hætter
  • Registrer flere mål i samme kørsel med universelle PCR-protokoller på tværs af området
Smart
  • Intuitiv, brugervenlig software leverer pålidelige resultater uden subjektiv fortolkning
  • Handlingsbare data understøtter hurtige beslutninger i en kompleks produktforsyningskæde
  • IPC i hvert assay for fuld tillid til resultater
De Thermo Scientific SureTect Escherichia coli STEC Identification PCR Assay Kit inkluderer :
  • Escherichia coli STEC Identifikation PCR rør
  • PCR-hætter
Lysatet af screenede positive prøver pipetteres ind i Escherichia coli STEC Identification PCR-rørene for at rehydrere den forudindlæste PCR-pellet, som indeholder alle de nødvendige komponenter og reagenser til PCR, inklusive en probe, primere og DNA-skabelon til den interne amplifikationskontrol (IAC). PCR-rørene forsegles og sættes derefter i Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Fødevaresikkerhed Real-Time PCR-instrument ved hjælp af RapidFinder™ Analysesoftware v3.0 eller nyere. Efter afslutning af kørslen vises fortolkede resultater tydeligt og kan rapporteres, gemmes, udskrives eller downloades efter behov. Den interne amplifikationskontrol bekræfter, at der er opstået korrekte assaybetingelser.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje SureTect
Produkttype SureTect STEC Identifikation PCR
Målorganismeklasse Påvisning af Escherichia coli O157:H7, stx, eae og Escherichia coli STEC serotyperne (O26, O45, O103, O111, O121, O145)
Til brug med (applikation) Mad og drikke