Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureTect™ Escherichia coli O157:H7 og STEC Screening PCR-assay
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Detekter hurtigt E. coli O157:H7, stx, eae , i fødevareprøver på så lidt som 10 timer med meget specifik, brugervenlig realtids-PCR Thermo Scientific™ SureTect™ Escherichia coli O157:H7 og STEC Screening PCR-assay.
Detekter hurtigt flere genetiske mål for Shiga-toksin-producerende Escherichia coli O157:H7 og andre STEC i fødevarer og miljøprøver med Thermo Scientific™ SureTect™Escherichia coli O157:H7 og STEC PCR arbejdsgang. Arbejdsgangen er blevet godkendt AOACYdeevnetestede metoderSM -certificering fra AOAC Forskningsinstitut og NF VALIDATION™ fra AFNOR (ISO 16140-2:2016).
Assayet er blevet grundigt testet på en række fødevarematricer fra fødevareproduktionsmiljøer, herunder råt kød (undtagen fjerkræ), grøntsager, frugt, juice og rå mejeriprøver og gør det muligt for brugere pålideligt at detektere og differentiere Shiga-toksin-producerende Escherichia coli O157:H7 på så lidt som andre STEC-timer.
De SureTect PCR System er en optimeret løsning, der kombinerer hastighed og ydeevne i en brugervenlig, omkostningseffektiv platform, der giver —dig resultater, du kan stole på.
De Thermo Scientific™ SureTect™ Escherichia coli O157:H7 og STEC Screening PCR Assay er en del af et komplet workflow til hurtig påvisning af Escherichia coli O157:H7, stx, eae og Escherichia coli STEC serotyperne (O26, O45, O103, O111, O1521), de testede O1521-prøver.
Prøver vurderet som positive ved hjælp af SureTect™ Escherichia coliO157:H7 og STEC Screening PCR-assay testes yderligere ved hjælp af dette SureTect™ Escherichia coli STEC Identifikation PCR-assay.
Enkel
- Let at bruge med enkelt berigelsestrin og prædispenserede reagenser
- Målspecifik farvet analyseplast
- Klart orienterede lysis- og assaybakker
- Farveindikator i lysereagens, der reducerer muligheden for menneskelige fejl
Hurtig og fleksibel
- Mulighed for at automatisere lysis og PCR prøveforberedelse
- Optimeret arbejdsgang leverer resultater på skærmen på så lidt som 10 timer
- Maksimal fleksibilitet for driftseffektivitet
- Kør alle analyser samtidigt i samme kørsel
- Test op til 96 prøver i hver kørsel
- Valg af gennemborelige tætninger eller hætter
- Registrer flere mål i samme kørsel med universelle PCR-protokoller på tværs af området
Smart
- Intuitiv, brugervenlig software leverer pålidelige resultater uden subjektiv fortolkning
- Handlingsbare data understøtter hurtige beslutninger i en kompleks produktforsyningskæde
- IPC i hvert assay for fuld tillid til resultaterne
Thermo Scientific™ SureTect™ Escherichia coli O157:H7 og STEC Screening PCR-assay inkluderer:
- Lysereagens 1 rør
- Proteinase K
- Escherichia coliO157:H7og STEC Screening PCR rør
- Thermo Scientific 96-brønd gennemborelige forseglinger
- PCR-hætter
Berigede prøver pipetteres i forudfyldte lysisrør sammen med Proteinase K før inkubation for at lysere eventuelle bakterieceller, der er til stede i prøven, og frigive deres DNA i opløsningen. Lysatet fyldes derefter i SureTect Escherichia coli O157:H7 og STEC Screening PCR-rør for at rehydrere den forudfyldte PCR-pellet, som indeholder alle de nødvendige komponenter og reagenser til PCR, inklusive en probe, primere og DNA-skabelon til den interne positive kontrol (IPC ).
PCR-rørene forsegles og sættes derefter i Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Fødevaresikkerhed Real Time PCR Instrument med RapidFinder™ Analysesoftware v3.0 eller nyere. Efter afslutning af kørslen vises fortolkede resultater tydeligt og kan rapporteres, gemmes, udskrives eller downloades efter behov. Den interne amplifikationskontrol bekræfter, at der er opstået korrekte assaybetingelser.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | Suretect |
| Målorganismeklasse | Hurtig påvisning af Escherichia coli O157:H7, stx, eae og Escherichia coli STEC serotyperne (O26, O45, O103, O111, O121, O145) |
| Til brug med (applikation) | Mad og drikke |