Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureTect™ Escherichia coli O157:H7 PCR-assay
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opdag E. coli O157:H7 hurtigt med den meget specifikke, real-time Thermo Scientific™ SureTect™ E. coli 0157:H7PCR-assay.
Analysen holder AOACYdeevnetestede metoderSM- godkendelse givet af AOAC Forskningsinstitut for analyse af op til 375 g råt oksekød og friske råvarer. Assayet er også valideret iflg ISO 16140-2:2016 og certificeret af NF Validation™ af AFNOR til analyse af mejeriprodukter og op til 375 g rå kødprodukter og grøntsager.
Den nye SureTect Assayformatet inkorporerer farvekodet plast med orienteringsmarkeringer og knækkeligt strimmelformat, farvede reagenser og gennemborelige forseglinger for at muliggøre en optimeret arbejdsgang for maksimal laboratorieeffektivitet og produktivitet.
De SureTect System er en optimeret løsning, der kombinerer hastighed og ydeevne i en brugervenlig, omkostningseffektiv platform, der giver —dig resultater, du kan stole på.
Enkel
- Nem at bruge med enkelt berigelsestrin og prædispenserede reagenser
- Målspecifik, farvet analyseplast
- Klart orienterede lysis- og assaybakker
- Farveindikator i lysereagens, der reducerer muligheden for menneskelige fejl
Hurtig og fleksibel
- Mulighed for at automatisere lysis og PCR prøveforberedelse
- Optimeret arbejdsgang leverer resultater på skærmen på så lidt som 10-22 timer
- Maksimal fleksibilitet for driftseffektivitet
- Kør alle analyser samtidigt i samme kørsel
- Test op til 96 prøver i hver kørsel
- Valg af gennemborelige tætninger eller hætter
- Registrer flere mål i samme kørsel med universelle PCR-protokoller på tværs af området
Smart
- Intuitiv, brugervenlig software leverer pålidelige resultater uden subjektiv fortolkning
- Handlingsbare data understøtter hurtige beslutninger i en kompleks produktforsyningskæde
- IPC i hvert assay for fuld tillid til resultater
De Thermo Scientific SureTect E. coli O157:H7 PCR Assay Kit inkluderer:
- Lysereagens 1 rør
- Proteinase K
- E. coli O157:H7 PCR-rør
- ThermoScientific 96-brønd gennemborelige forseglinger
- PCR-hætter
Berigede prøver pipetteres i forudfyldte lysisrør sammen med Proteinase K før inkubation for at lysere eventuelle bakterieceller, der er til stede i prøven, og frigive deres DNA i opløsningen. Lysatet fyldes derefter i SureTect E. coli O157:H7 PCR-rør til at rehydrere den forudindlæste PCR-pellet, som indeholder alle de nødvendige komponenter og reagenser til PCR, inklusive en probe, primere og DNA-skabelon til den interne positive kontrol (IPC ).
PCR-rørene forsegles derefter, fyldes i Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Fødevaresikkerhed PCR-instrument i realtid ved hjælp af RapidFinder™ Analysesoftware v3.0 (eller nyere) eller Applied Biosystems 7500 Fast Food Safety 96-brønds Real-Time PCR-instrument ved hjælp af RapidFinder™ Express Software v2.0 eller nyere. Efter afslutning af kørslen vises fortolkede resultater tydeligt og kan rapporteres, gemmes, udskrives eller downloades efter behov. Den interne amplifikationskontrol bekræfter, at der er opstået korrekte assaybetingelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | SureTect |
| Målorganismeklasse | E. coli 0157:H7 |
| Til brug med (applikation) | Mad og drikke |