Beskrivelse
Spor enkelt og præcist Cronobacter -arter i små eller store prøvestørrelser af pulveriseret modermælkserstatning og relaterede ingredienser, og produktionsmiljøprøver på mindre end 20 timer med Thermo Scientific™ SureTect™ Cronobacter Species PCR-assay.
Spor enkelt og præcist Cronobacter -arter i små eller store prøvestørrelser af pulveriseret modermælkserstatning og relaterede ingredienser og produktionsmiljøprøver på mindre end 20 timer med Thermo Scientific SureTectCronobacter Species PCR-assay.
Analysen er AFNOR (ISO 16140-2:2016 ) AOAC (RI) valideret på modermælkserstatning og korn med og uden probiotika, relaterede ingredienser og produktionsmiljøprøver.
Den nye SureTect Assayformatet indeholder farvekodet plast med orienteringsmarkeringer og et knækkeligt strimmelformat, farvede reagenser og gennemborelige forseglinger for at muliggøre en optimeret arbejdsgang for maksimal laboratorieeffektivitet og produktivitet.
De SureTect System er en optimeret løsning, der kombinerer hastighed og ydeevne i en brugervenlig, omkostningseffektiv platform, der giver —dig resultater, du kan stole på. SureTect Cronobacter Species PCR-analyseprotokoller er designet til at være enkle, samtidig med at de producerer gentagelige, nøjagtige resultater for produktionsmiljøprøver og pulveriseret modermælkserstatning (med eller uden probiotika) og ingredienser.
Enkel
- Nem at bruge med enkelt berigelsestrin og prædispenserede reagenser
- Målspecifik farvet analyseplast
- Klart orienterede lysis- og assaybakker
- Farveindikator i lysereagens, der reducerer muligheden for menneskelige fejl
Hurtig og fleksibel
- Mulighed for at automatisere lysis og PCR prøveforberedelse
- Optimeret arbejdsgang leverer resultater på skærmen på så lidt som 20 timer
- Maksimal fleksibilitet for driftseffektivitet
- Kør alle analyser samtidigt i samme kørsel
- Test op til 96 prøver i hver kørsel
- Valg af gennemborelige tætninger eller hætter
- Registrer flere mål i samme kørsel med universelle PCR-protokoller på tværs af området
Smart
- Intuitiv, brugervenlig software leverer pålidelige resultater uden subjektiv fortolkning
- Handlingsbare data understøtter hurtige beslutninger i en kompleks produktforsyningskæde
- Intern positiv kontrol (IPC ) i hvert assay for fuldstændig tillid til resultater
De Thermo Scientific SureTect Cronobacter Species PCR Assay Kit inkluderer:
- Lysereagens 1 rør
- Proteinase K
- Cronobacter PCR-analyserør
- ThermoScientific 96-brønd gennemborelige forseglinger
- PCR-hætter
De Thermo Scientific Suretect patogendetektionsassays er valideret til at køre på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Fødevaresikkerhed Real Time PCR instrument med RapidFinder™ Analysesoftware v3.0 (eller nyere) og Applied Biosystems 7500 Fast Food Safety 96-brønds Real-Time PCR-instrument ved hjælp af RapidFinder™ Express Software v2.0 (eller nyere).
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | SureTect |
| Målorganismeklasse | Cronobacter arter |
| Til brug med (applikation) | Mad og drikke |