Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureTect™ Campylobacter jejuni, C. coli og C. lari PCR-analyse
Artikelnummer. 17809142 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Målorganismeklasse:
Campylobacter jejuni , C. coli og C. lari
Artikelnummer. Målorganismeklasse
17809142 Campylobacter jejuni , C. coli og C. lari
1 options
Artikelnummer. 17809142 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A56835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14515.00 DKK
    6893.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 7621.87 DKK
    52% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Detekter hurtigt Campylobacter jejuni , C. coli og C. lari i fødevarer og miljøprøver.
Detekter hurtigt Campylobacterjejuni, C. coli og C. lari i fjerkræmatricer og relevante miljøprøver på så lidt som 24 timer med AOAC Ydeevnetestede metoder SM -certificeret Thermo Scientific™ SureTect™ Campylobacter jejuni, C. coli og C. lari PCR-analyse.
Den forbedrede SureTect Assayformatet inkorporerer farvekodet plast med orienteringsmarkeringer og knækkeligt strimmelformat, farvede reagenser og gennemborelige forseglinger for at muliggøre en optimeret arbejdsgang for maksimal laboratorieeffektivitet og produktivitet.
De SureTect System er en optimeret løsning, der kombinerer hastighed og ydeevne i en brugervenlig, omkostningseffektiv platform, der giver —dig resultater, du kan stole på.
Enkel
  • Nem at bruge med enkelt berigelsestrin og prædispenserede reagenser
  • Målspecifik, farvet analyseplast
  • Klart orienterede lysis- og assaybakker
  • Farveindikator i lysereagens, der reducerer muligheden for menneskelige fejl
Hurtig og fleksibel
  • Mulighed for at automatisere lysis og PCR prøveforberedelse
  • Optimeret arbejdsgang leverer resultater på skærmen på så lidt som 26 timer
  • Maksimal fleksibilitet for driftseffektivitet
  • Kør alle analyser samtidigt i samme kørsel
  • Test op til 96 prøver i hver kørsel
  • Valg af gennemborelige tætninger eller hætter
  • Registrer flere mål i samme kørsel med universelle PCR-protokoller på tværs af området
Smart
  • Intuitiv, brugervenlig software leverer pålidelige resultater uden subjektiv fortolkning
  • Handlingsbare data understøtter hurtige beslutninger i en kompleks produktforsyningskæde
  • IPC i hvert assay for fuld tillid til resultater
De Thermo Scientific™ SureTect™ Campylobacter jejuni, C. coli og C. lari PCR-analyse inkluderer:
  • Lysereagens 1 rør
  • Proteinase K
  • Campylobacter jejuni, C. coli og C. lari PCR-rør
  • Thermo Scientific 96-brønd gennemborelige forseglinger
  • PCR-hætter
Berigede prøver pipetteres i forudfyldte lysisrør sammen med Proteinase K før inkubation for at lysere eventuelle bakterieceller, der er til stede i prøven, og frigive deres DNA i opløsningen. Lysatet fyldes derefter i SureTect Campylobacter jejuni, C. coli og C. lari PCR-rør for at rehydrere den forudindlæste PCR-pellet, som indeholder alle de nødvendige komponenter og reagenser til PCR, inklusive en probe, primere og DNA-skabelon til den interne positive kontrol (IPC ).
PCR-rørene forsegles derefter, fyldes i Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Fødevaresikkerhed Real Time PCR instrument med RapidFinder™ Analysesoftware v3.0 (eller nyere) eller Applied Biosystems 7500 Fast Food Safety 96-brønds Real-Time PCR instrument med RapidFinder™ Express Software v2.0 (eller nyere).
Efter afslutning af kørslen vises fortolkede resultater tydeligt og kan rapporteres, gemmes, udskrives eller downloades efter behov. Den interne positive kontrol bekræfter, at de korrekte assaybetingelser er opstået.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Fødevaresikkerhed Real Time PCR instrument med RapidFinder™ Analysesoftware v3.0 (eller nyere) eller Applied Biosystems 7500 Fast Food Safety 96-brønds Real-Time PCR-instrument med RapidFinder™ Express Software v2.0 (eller nyere)
Køretid Inden for 24 timer
Målorganismeklasse Campylobacter jejuni , C. coli og C. lari
Målspecificitet Målspecifik, farvet analyseplast
Til brug med (applikation) Mad og drikke