Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureTect™ Brettanomyces spp. og Saccharomyces cerevisiae Multiplex PCR-assay
Artikelnummer. 18008101 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal prøver:
96 test/sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Antal prøver unitSize
18008101 96 test/sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 18008101 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A59289
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hurtigt opdage og differentiere Brettanomyces spp. og S. cerevisiae i koncentrat, halvfabrikata og miljøprøver med Thermo Scientific™ SureTect™Brettanomyces spp. og S. cerevisiaeMultiplex PCR-assay.
Brettanomyces er ansvarlig for tilstedeværelsen af 4-ethylphenol i vin, juice og drikke med højt sukkerindhold. Tilstedeværelsen af Brettanomyces kan påvirke S. cerevisiae -fermenteringen og kan påvirke farven, lugten og smagen af de producerede drikkevarer, hvilket fører til tilbagekaldelse af flasker, nedlukning af produktionen, skade på mærkets omdømme og tab af forbrugernes tillid. Opretholdelse af den høje kvalitet af hvert produkt starter med regelmæssig overvågning af miljøet og tidlig påvisning i halvfabrikata og færdige produkter for en hurtig rengøring.
Designet specielt til kontrolprogrammer inden for drikkevareproduktion Thermo Scientific™ SureTect™ Brettanomyces spp. og S. cerevisiae Multiplex PCR Assay detekterer og differentierer hurtigt begge mål ved hjælp af en enkel og optimeret arbejdsgang. Assayet er blevet grundigt testet og verificeret for at løse procesudfordringerne ved at tilbyde nøjagtighed, meget specifikke resultater og effektivitet i miljøovervågning og produktfrigivelse.
De SureTect™ Brettanomyces spp. og S. cerevisiaeMultiplex PCR Assay er en optimeret løsning, der kombinerer hastighed og ydeevne i en brugervenlig og omkostningseffektiv platform, der giver robuste resultater, som du altid kan stole på.
Enkel
  • Nem at bruge, enkel arbejdsgang
  • Foruddispenserede lysereagenser og PCR-lyofiliserede reagenser
  • Automatisk lyseringscyklus med meget få pipeteringstrin
Hurtig og fleksibel
  • Mulighed for at automatisere lysis og PCR prøveforberedelse
  • Hurtig screening og differentiering af Brettanomyces og S. cerevisiae i en enkelt PCR-test
  • Hurtig detektion for tidlige handlinger og høj tillid til produktionen
  • Test op til 96 prøver i hver kørsel
  • Valg af gennemborelige tætninger eller hætter
  • Åbne PCR-platforme
Smart
  • Meget specifik analyse, der dækker de 3 hovedarter af Brettanomyces : B. naardenensis , B. anomalus og B. bruxellensis
  • Multiplex PCR for at reducere omkostninger og praktisk tid
  • Optimeret arbejdsgang med 3 gennemborelige tætninger for at reducere krydskontaminering
  • Intuitiv, brugervenlig software leverer pålidelige resultater uden subjektiv fortolkning
  • Handlingsbare data understøtter hurtige beslutninger i en kompleks produktforsyningskæde
  • Intern positiv kontrol (IPC ) i hvert assay for fuldstændig tillid til resultater
De SureTect™ Brettanomyces spp. og S. cerevisiaeMultiplex PCR Assay Kit inkluderer:
  • Lysisrør
  • Lysereagens 3
  • Lysereagens 3 buffer
  • SureTectBrettanomyces og S. cerevisiae PCR-analyserør
  • Thermo Scientific 96-brønds gennemborelige forseglinger (3 forseglinger pr. sæt)
  • SureTect PCR-hætter
De SureTect™ Brettanomyces spp. og S. cerevisiaeMultiplex PCR-analyse er valideret den Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Fødevaresikkerhed Real-Time PCR System med RapidFinder™ Analysesoftware v3.0 eller nyere, så du nemt og sikkert kan teste. Efter afslutning af kørslen vises fortolkede resultater tydeligt og kan rapporteres, gemmes, udskrives eller downloades efter behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Oversigt SureTect™ Brettanomyces spp. og S. cerevisiae Multiplex PCR-assay
Antal prøver 96 test/sæt