Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 96-brønds mellembrøndsplader, rund U-bund, 7 mm diameter, niveau 3 højtydende applikationer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ SureSTART™ Niveau 3 WebSeal™ Plate+ 96-brønds runde U-bund 7 mm diameter mellembrønds plader er designet til regulerede laboratorier, der kræver højtydende produkter.
Plate+ glasbelagte niveau 3-brøndsplader anbefales til brug med meget følsomme applikationer, lave prøvekoncentrationer og hydrofobe prøver såsom proteiner og er ideelle til brug med alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler.
Disse 96-brøndsplader er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004-standarderne. Forsegl disse brøndplader med SureSTART WebSeal 96-brønds pladetætningsmåtter, 7 mm diameter, rund, niveau 2.
Ydeevne niveau 3 hætteglas– til højtydende analyse
- Ideel til regulerede laboratorier, der bruger alle typer opløsningsmidler, inklusive ikke-polære opløsningsmidler
- Performance Level 3-produkter inkluderer unikke WebSeal Plate+ glasbelagte polypropylenplader og plader med glasindlæg
- Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
- Velegnet til QA/QC-applikationer ved hjælp af kernedetektorer som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens, ELSD og MS-analyse
Specifikation certificeret
- Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal brøndplader er dimensionskontrollerede
Partiet kan spores
- 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
- Overensstemmelsescertifikat er tilgængeligt ved lotnummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal Brøndplader& Mats
Thermo Scientific WebSeal plader og måtter fås i tre ydelsesniveauer:
- Niveau 1 brøndplader er til hverdagsbrug og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
- Niveau 2 brøndplader er til applikationer med høj gennemstrømning og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
- Niveau 3 brøndplader er til højtydende applikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeret | Specifikation certificeret |
| Array | 8 x 12 |
| Produktlinje | SureSTART WebSeal Niveau 3 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Glasbelagt polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 50 til 90μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Glasbelagt |
| Vis mere |