Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 96-brønds mellembrøndsplader, rund U-bund, 7 mm diameter, niveau 3 højtydende applikationer
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Thermo Scientific™ SureSTART™ Niveau 3 WebSeal™ Plate+ 96-brønds runde U-bund 7 mm diameter mellembrønds plader er designet til regulerede laboratorier, der kræver højtydende produkter.
Plate+ glasbelagte niveau 3-brøndsplader anbefales til brug med meget følsomme applikationer, lave prøvekoncentrationer og hydrofobe prøver såsom proteiner og er ideelle til brug med alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler.
Disse 96-brøndsplader er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004-standarderne. Forsegl disse brøndplader med SureSTART WebSeal 96-brønds pladetætningsmåtter, 7 mm diameter, rund, niveau 2.
Ydelsesniveau 3 ampuller – til højpræstationsanalyse
- Ideelt til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper, inklusive upolare opløsningsmidler
- Performance Level 3-produkter inkluderer unikke WebSeal Plate+ glasbelagte polypropylenplader og plader med glasindsatser
- Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
- Velegnet til QA/QC-applikationer med kerndetektorer såsom UV, DAD/PDA, RI, Fluorescens, ELSD og MS-analyse
Specifikation certificeret
- Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal brøndplader er dimensionsbekræftede
Partiet kan spores
- 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
- Overensstemmelsesbevis kan købes med lodsnummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal brøndplader måtter &
Thermo Scientific WebSeal Plader og måtter fås i tre ydeevneniveauer:
- Brøndplader på niveau 1 er til dagligdags anvendelser og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polare opløsningsmidler
- Niveau 2 brøndplader er til højkapacitetsapplikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
- Niveau 3-brøndplader er til højtydende applikationer og egner sig til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper, inklusive ikke-polære opløsningsmidler
Specifications
Specifications
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Format | SBS Standard |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produktlinje | SureSTART WebSeal Niveau 3 |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 50 til 90 μl |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Show More |