Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 96-brønds mellembrøndsplader, rund U-bund, 7 mm diameter, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 16456449 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Samlet volumen (metrisk) Well:
1000 μl
1000μ L
1200 μl
1200μ L
Højde (metrisk):
33 mm
41,5 mm
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet volumen (metrisk) Well Højde (metrisk) Stregkode unitSize
16456449 1000μ L 33 mm Ingen stregkode Pakke med 10
16469375 1200μ L 41,5 mm Ingen stregkode -
30286142 1200 μl 41,5 mm Inkluderer stregkode -
30286146 1000 μl 33 mm Inkluderer stregkode -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16456449 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180P343
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Use glass-coated SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, 7 mm Diameter, Performance Level 3, for high performance analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Niveau 3 WebSeal™ Plate+ 96-brønds runde U-bund 7 mm diameter mellembrønds plader er designet til regulerede laboratorier, der kræver højtydende produkter.
Plate+ glasbelagte niveau 3-brøndsplader anbefales til brug med meget følsomme applikationer, lave prøvekoncentrationer og hydrofobe prøver såsom proteiner og er ideelle til brug med alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler.
Disse 96-brøndsplader er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004-standarderne. Forsegl disse brøndplader med SureSTART WebSeal 96-brønds pladetætningsmåtter, 7 mm diameter, rund, niveau 2.
Ydeevne niveau 3 hætteglas– til højtydende analyse
  • Ideel til regulerede laboratorier, der bruger alle typer opløsningsmidler, inklusive ikke-polære opløsningsmidler
  • Performance Level 3-produkter inkluderer unikke WebSeal Plate+ glasbelagte polypropylenplader og plader med glasindlæg
  • Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
  • Velegnet til QA/QC-applikationer ved hjælp af kernedetektorer som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens, ELSD og MS-analyse
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal brøndplader er dimensionskontrollerede
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat er tilgængeligt ved lotnummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal Brøndplader& Mats
Thermo Scientific WebSeal plader og måtter fås i tre ydelsesniveauer:
  • Niveau 1 brøndplader er til hverdagsbrug og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 2 brøndplader er til applikationer med høj gennemstrømning og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 3 brøndplader er til højtydende applikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeret Specifikation certificeret
Array 8 x 12
Produktlinje SureSTART WebSeal Niveau 3
Farve Klar
Materiale Glasbelagt polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 50 til 90μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Glasbelagt
Samlet volumen (metrisk) Well 1000μ L
Well Shape Rund bund (U-brønd)
nr. pr. pakke 10 plader
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til 121 °C
Højde (metrisk) 33 mm
Diameter (metrisk) Brønd 7 mm
Pladestørrelse Midt-brønd