Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 3 WebSeal™ Plate and 96-Well Round U-Bottom 8 mm Diameter Mid-well Plates
Artikelnummer. 30286143 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stregkode
30286143 Inkluderer stregkode
16476449 Ingen stregkode
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30286143 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180P350B
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Use glass-coated SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, 8 mm Diameter, Performance Level 3, for high performance analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 3 WebSeal™ Plate and 96-Well Round U-Bottom 8 mm Diameter Mid-well Plates are designed for regulated labs that require high performing products.
Plate and glass-coated Level 3 well plates are recommended for use with very sensitive applications, low sample concentrations, and hydrophobic samples such as proteins and are ideal for use with all solvent types including non-polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1.
Ydelsesniveau 3 ampuller – til højpræstationsanalyse
  • Ideelt til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper, inklusive upolare opløsningsmidler
  • Performance Level 3-produkter inkluderer unikke WebSeal plade- og glasbelagte polypropylenplader og plader med glasindsatser
  • Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
  • Velegnet til QA/QC-applikationer med kerndetektorer såsom UV, DAD/PDA, RI, Fluorescens, ELSD og MS-analyse
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal brøndplader er dimensionsbekræftede
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsesbevis kan købes med lodsnummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal brøndplader måtter &
Thermo Scientific WebSeal Plader og måtter fås i tre ydeevneniveauer:
  • Brøndplader på niveau 1 er til dagligdags anvendelser og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polare opløsningsmidler
  • Niveau 2 brøndplader er til højkapacitetsapplikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 3-brøndplader er til højtydende applikationer og egner sig til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper, inklusive ikke-polære opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Format SBS Standard
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produktlinje SureSTART WebSeal Niveau 3
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 50 til 900 &mu:L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Glaslakeret
Samlet volumen (metrisk) Well 1100 μl
Well Shape Rund bund (U-brønd)
Til brug med (applikation) Bio Molekyler
nr. pr. pakke 10
Højde (metrisk) 26.5 mm