Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 96-Nå Microtiter Plader, rund U, V og flad bund, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 30286153 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Samlet volumen (metrisk) Well:
220 μl
220μ L
270 μl
270μ L
350 μl
350μ L
nr. pr. pakke:
10
10 plader
100 plader
Well Shape:
Rund bund (U-brønd)
Rund, flad bund (F-brønd)
Rund, flad bund (F-brønd)
Rund, konisk bund (V-brønd)
Rund, konisk bund (V-brønd)
Rundbund (U-brønd)
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet volumen (metrisk) Well nr. pr. pakke Well Shape Stregkode unitSize
30286153 350 μl 10 Rund, flad bund (F-brønd) Inkluderer stregkode -
16416449 220μ L 10 plader Rund, konisk bund (V-brønd) Ingen stregkode -
16426449 220μ L 100 plader Rund, konisk bund (V-brønd) Ingen stregkode Pakke med 100
16459375 270μ L 10 plader Rund bund (U-brønd) Ingen stregkode -
16436449 350μ L 10 plader Rund, flad bund (F-brønd) Ingen stregkode -
30286144 270 μl 10 Rundbund (U-brønd) Inkluderer stregkode -
30286149 220 μl 10 Rund, konisk bund (V-brønd) Inkluderer stregkode -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30286153 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180P334B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Use glass-coated SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Performance Level 3, for high performance analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Niveau 3 WebSeal™ Plate+ 96-brønd rund U, V og flad bund Microtiter Plader er designet til regulerede laboratorier, der kræver højtydende produkter.
Plate+ glasbelagte niveau 3-brøndsplader anbefales til brug med meget følsomme applikationer, lave prøvekoncentrationer og hydrofobe prøver såsom proteiner og er ideelle til brug med alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler.
Disse 96-brøndsplader er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004-standarderne. Forsegl disse brøndplader med SureSTART WebSeal 96-brønds pladetætningsmåtter, 7 mm diameter, rund, niveau 2.
Performance Level 3 Vials – for High Performance Analysis
  • Ideal for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents
  • Performance Level 3 products include unique WebSeal Plateand glass-coated polypropylene plates and plates with glass inserts
  • Suitable for HPLC/UHPLC applications
  • Suitable for QA/QC applications using core detectors such as UV, DAD/PDA, RI, Fluorescence, ELSD, and MS analysis
Specification Certified
  • All Thermo Scientific SureSTART WebSeal well plates are dimensionally verified
Lot Traceable
  • 100% traceable through the manufacturing process
  • Certificate of Conformance is available by lot number upon request
About Thermo Scientific WebSeal Well Plates & Mats
Thermo Scientific WebSeal plates and mats are available in three performance levels:
  • Level 1 well plates are for everyday applications and are suitable for non-regulated labs using water and polar solvents
  • Level 2 well plates are for high-throughput applications and are suitable for regulated labs using water and polar solvents
  • Level 3 well plates are for high performance applications and are suitable for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Format SBS Standard
Autoklaverbar Autoclavable
Produktlinje SureSTART WebSeal Level 3
Farve Clear
Engangs Single-use
Materiale Polypropylene
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 300 μL
Sterilitet Non-sterile
Overfladebehandling Glass coated
Samlet volumen (metrisk) Well 350 μl
Well Shape Rund, flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Bio molecules
nr. pr. pakke 10
Højde (metrisk) 14.4 mm