Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 96-Nå Microtiter Plader, rund U, V og flad bund, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 16459375 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Samlet volumen (metrisk) Well:
220 μl
220μ L
270 μl
270μ L
350 μl
350μ L
nr. pr. pakke:
10
10 plader
100 plader
Well Shape:
Rund bund (U-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Rund, flad bund (F-brønd)
Rund, flad bund (F-brønd)
Rund, konisk bund (V-brønd)
Rund, konisk bund (V-brønd)
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet volumen (metrisk) Well nr. pr. pakke Well Shape Stregkode Pakningsstørrelse
16459375 270μ L 10 plader Rund bund (U-brønd) Ingen stregkode -
16416449 220μ L 10 plader Rund, konisk bund (V-brønd) Ingen stregkode -
16426449 220μ L 100 plader Rund, konisk bund (V-brønd) Ingen stregkode Pakke med 100
16436449 350μ L 10 plader Rund, flad bund (F-brønd) Ingen stregkode -
30286144 270 μl 10 Rund bund (U-brønd) Inkluderer stregkode -
30286149 220 μl 10 Rund, konisk bund (V-brønd) Inkluderer stregkode -
30286153 350 μl 10 Rund, flad bund (F-brønd) Inkluderer stregkode -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16459375 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180P330
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Brug glasbelagte SureSTART™ WebSeal™ plader og 96-brøndplader Microtiter , runde U, V og fladbund, ydelsesniveau 3, til højtydende analyse. De er specifikationscertificerede og overholder ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Niveau 3 WebSeal™ Plate+ 96-brønd rund U, V og flad bund Microtiter Plader er designet til regulerede laboratorier, der kræver højtydende produkter.
Plate+ glasbelagte niveau 3-brøndsplader anbefales til brug med meget følsomme applikationer, lave prøvekoncentrationer og hydrofobe prøver såsom proteiner og er ideelle til brug med alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler.
Disse 96-brøndsplader er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004-standarderne. Forsegl disse brøndplader med SureSTART WebSeal 96-brønds pladetætningsmåtter, 7 mm diameter, rund, niveau 2.
Ydeevne niveau 3 hætteglas– til højtydende analyse
  • Ideel til regulerede laboratorier, der bruger alle typer opløsningsmidler, inklusive ikke-polære opløsningsmidler
  • Performance Level 3-produkter inkluderer unikke WebSeal Plate+ glasbelagte polypropylenplader og plader med glasindlæg
  • Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
  • Velegnet til QA/QC-applikationer ved hjælp af kernedetektorer som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens, ELSD og MS-analyse
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal brøndplader er dimensionskontrollerede
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat er tilgængeligt ved lotnummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal Brøndplader& Mats
Thermo Scientific WebSeal plader og måtter fås i tre ydelsesniveauer:
  • Niveau 1 brøndplader er til hverdagsbrug og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 2 brøndplader er til applikationer med høj gennemstrømning og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 3 brøndplader er til højtydende applikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeret Specifikation certificeret
Array 8 x 12
Produktlinje SureSTART WebSeal Niveau 3
Farve Klar
Materiale Glasbelagt polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 220μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Glasbelagt
Samlet volumen (metrisk) Well 270μ L
Well Shape Rund bund (U-brønd)
nr. pr. pakke 10 plader
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til 121 °C
Højde (metrisk) 14.6 mm
Diameter (metrisk) Brønd 7 mm
Pladestørrelse Microtiter