Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 3 High Performance Applications
Artikelnummer. p-10675123 Shop alle Thermo Scientific produkter
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 16479375
Brand: Thermo Scientific™ 60180P338
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Use glass-coated SureSTART™ WebSeal™ Plateand 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Performance Level 3, for high performance analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 3 WebSeal™ Plate and 96-Well Square V-Bottom Deep Well Plates are designed for regulated labs that require high performing products.
Plate and glass-coated Level 3 well plates are recommended for use with very sensitive applications, low sample concentrations, and hydrophobic samples such as proteins and are ideal for use with all solvent types including non-polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 1 or SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 2.
Ydeevne niveau 3 hætteglas– til højtydende analyse
  • Ideel til regulerede laboratorier, der bruger alle typer opløsningsmidler, inklusive ikke-polære opløsningsmidler
  • Performance Level 3-produkter inkluderer unikke WebSeal Plate+ glasbelagte polypropylenplader og plader med glasindlæg
  • Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
  • Velegnet til QA/QC-applikationer ved hjælp af kernedetektorer som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens, ELSD og MS-analyse
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal brøndplader er dimensionskontrollerede
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat er tilgængeligt ved lotnummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal Brøndplader& Mats
Thermo Scientific WebSeal plader og måtter fås i tre ydelsesniveauer:
  • Niveau 1 brøndplader er til hverdagsbrug og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 2 brøndplader er til applikationer med høj gennemstrømning og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 3 brøndplader er til højtydende applikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeret Specifikation certificeret
Array 8 x 12
Produktlinje SureSTART WebSeal Niveau 3
Farve Klar
Materiale Glasbelagt polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 1900μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Glasbelagt
Samlet volumen (metrisk) Well 2000μ L
Well Shape Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til 121 °C
Højde (metrisk) 44 mm
Diameter (metrisk) Brønd 8 mm
Pladestørrelse Dyb Brønd