Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal-plade™ og 96-brønds dybe brøndplader, firkantet V-bund, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 30286145 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stregkode Pakningsstørrelse
30286145 Inkluderer stregkode -
16479375 Ingen stregkode Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30286145 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180P338B
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Brug glasbelagte SureSTART™ WebSeal™ plade- og 96-brønd dybe brøndplader, kvadratisk V-bund, ydelsesniveau 3, til højpræstationsanalyse. De er specifikationscertificerede og overholder ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Niveau 3 WebSeal™ plade og 96-brønd kvadratiske V-bund dybe brøndplader er designet til regulerede laboratorier, der kræver højtydende produkter.
Plade- og glasbelagte niveau 3-brøndplader anbefales til brug med meget følsomme anvendelser, lave prøvekoncentrationer og hydrofobe prøver som proteiner og er ideelle til brug med alle opløsningsmiddeltyper, inklusive ikke-polære opløsningsmidler.
Disse 96-brøndplader er specifikationscertificeret for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner og overholder ANSI-SLAS 4-2004 standarder. Forsegl disse brøndplader med SureSTART WebSeal 96-brøndplade tætningsmåtter, 8 mm diameter, firkantede, niveau 1 eller SureSTART WebSeal 96 brøndplader tætningsmåtter, 8 mm diameter, firkantet, niveau 2.
Ydelsesniveau 3 ampuller – til højpræstationsanalyse
  • Ideelt til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper, inklusive upolare opløsningsmidler
  • Performance Level 3-produkter inkluderer unikke WebSeal plade- og glasbelagte polypropylenplader og plader med glasindsatser
  • Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
  • Velegnet til QA/QC-applikationer med kerndetektorer såsom UV, DAD/PDA, RI, Fluorescens, ELSD og MS-analyse
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal brøndplader er dimensionsbekræftede
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsesbevis kan købes med lodsnummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal brøndplader og måtter
Thermo Scientific WebSeal Plader og måtter fås i tre ydeevneniveauer:
  • Brøndplader på niveau 1 er til dagligdags anvendelser og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polare opløsningsmidler
  • Niveau 2 brøndplader er til højkapacitetsapplikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 3-brøndplader er til højtydende applikationer og egner sig til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper, inklusive ikke-polære opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Format SBS Standard
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produktlinje SureSTART WebSeal Niveau 3
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 1900 μl
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Glasbelagt
Samlet volumen (metrisk) Well 2000 μl
Til brug med (applikation) Bio Molekyler
nr. pr. pakke 10
Højde (metrisk) 44 mm