Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-brøndsplader til brøndpladesæt, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 15162789
Skift visning
Samlet volumen (metrisk) Well:
800μ L
1200 μl
2000μ L
Well Shape:
Firkantet, rund bund (U-brønd)
Rund
Rund, konisk bund (V-brønd)
Højde (metrisk):
31,5 mm
40 mm
44 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet volumen (metrisk) Well Well Shape Højde (metrisk) unitSize
15162789 800μ L Rund, konisk bund (V-brønd) 31,5 mm Pakke med 5
15122809 1200 μl Rund 40 mm Pakke med 10
15192789 2000μ L Firkantet, rund bund (U-brønd) 44 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15162789 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180P400
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse SureSTART™ WebSeal™ 96-brøndsplader til brøndpladesæt, ydeevneniveau 3, til højtydende kromatografianalyse. De er specifikationscertificerede og overholder ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Spar tid og minimer risikoen for krydskontaminering med Thermo Scientific™ SureSTART™ Niveau 3 WebSeal™ 96-brøndsplader til brøndpladesæt. Vælg Level 3-produkter for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, mens du bevarer de højeste niveauer af prøvesikkerhed og -integritet. Disse 96-brøndsplader er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004-standarderne.
Ydeevne niveau 3 hætteglas– til højtydende analyse
  • Ideel til regulerede laboratorier, der bruger alle typer opløsningsmidler, inklusive ikke-polære opløsningsmidler
  • Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
  • Velegnet til QA/QC-applikationer ved hjælp af kernedetektorer som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens, ELSD og MS-analyse
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal brøndplader er dimensionskontrollerede
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat er tilgængeligt ved lotnummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal Brøndplader& Mats
Thermo Scientific WebSeal plader og måtter fås i tre ydelsesniveauer:
  • Niveau 1 brøndplader er til hverdagsbrug og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 2 brøndplader er til applikationer med høj gennemstrømning og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 3 brøndplader er til højtydende applikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Array 8 x 12
Produktlinje SureSTART WebSeal Niveau 3
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 550μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ikke belagt
Samlet volumen (metrisk) Well 800μ L
Well Shape Rund, konisk bund (V-brønd)
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til 121 °C
Højde (metrisk) 31,5 mm
Diameter (metrisk) Brønd 7 mm
Pladestørrelse Microtiter