Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-brønds pladetætningsmåtter, 8 mm diameter, rund, niveau 1 hverdagsanalyse
Artikelnummer. 15112719
Skift visning
Forspaltet:
Ja
Nej
Materiale:
EVA
Silikone
Silikone, PTFE
nr. pr. pakke:
10 måtter
5 måtter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Pakke med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Forspaltet Materiale nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
15112719 Ja Silikone, PTFE 5 måtter Pakke med 5
15192709 Nej EVA 5 måtter Pakke med 5
17443193 Nej EVA - -
17433193 Nej Silikone 5 måtter -
15896251 Nej Silikone 5 måtter Pakke med 50
16231362 Ja Silikone 5 måtter -
15182709 Ja Silikone 10 måtter Pakke med 10
15102719 Nej Silikone, PTFE 5 måtter Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15112719 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180M103
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Bruge SureSTART™ WebSeal™ 96-brønds pladeforseglingsmåtter, 8 mm diameter, rund, ydeevneniveau 1 til daglig kromatografianalyse. De er specifikationscertificerede og overholder ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Niveau 1 WebSeal™ 8 mm diameter runde 96-brønds pladeforseglingsmåtter er designet til daglig kromatografianalyse. De giver et overkommeligt valg til brug med de fleste HPLC/UHPLC instrumenttyper og er ideelle til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler.
Disse 96-brønds pladeforseglingsmåtter er specifikationscertificerede for at sikre autosampler kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Ydeevne niveau 1 måtter– til hverdagsanalyse
  • Ideel til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • GC testet
  • Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
  • Velegnet til biofarmaceutiske anvendelser
  • Velegnet til QA/QC-applikationer med kernedetektorer
  • Ideel til at verificere forbindelsens tilstedeværelse og kvantificering ved brug af detektionsteknikker såsom UV, DAD/PDA, RI, fluorescens og ELSD
  • Eliminer krydskontaminering af prøver
  • Modstå udboring og rivning
  • Overlegen genlukkelighed efter flere injektioner
  • WebSeal måtter er fremstillet af EVA (Ethylen-vinylacetat) eller ren silikone med eller uden PTFE-belægning
  • Silikonemåtter er autoklaverbare med tør varme med fremragende kemisk kompatibilitet og kan modstå lave temperaturer ned til -80 °C
Reducer risikoen for fejlinjektion– For at forsegle dine tallerkener korrekt, er det ’vigtigt at bruge den rigtige måtte
  • Silikone måtter– Brug af en silikonemåtte med den korrekte profil reducerer prøve- og opløsningsmiddelfordampning under dine arbejdsgange, giver bedre konsistens og er ideel til langtidsopbevaring.
  • Forspaltede måtter– Forspaltede måtter er effektive til at reducere fejlinjektioner og kan bruges igen til bekræftende kørsler på de samme plader uden opløsningsmiddeltab. Deres slidser tillader brugen af pipettespidser såvel som flerkanalspipetter.
  • Klæbende tætninger– Klæbende tætninger er effektive som engangsforsegling, men kan ikke bruges til gentagne kørsler. Undtagelsen er vores tre-lags genforseglingstape uden lim ved hulrummet.
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal måtter er dimensionskontrollerede
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal Brøndplader& Mats
Thermo Scientific WebSeal plader og måtter fås i tre ydelsesniveauer:
  • Niveau 1 produkter er til hverdagsbrug og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 2-produkter er til applikationer med høj gennemstrømning og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 3-produkter er til højtydende applikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler
978
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig Opløsningsmiddel resistent
Materiale Silikone, PTFE
Sterilitet Ikke steril
Antal Wells 96
nr. pr. pakke 5 måtter
Stik diameter 8 mm
Til brug med (applikation) HPLC, UHPLC, GC
Forspaltet Ja
Produktlinje SureSTART WebSeal Niveau 1
Klæbemiddel Ingen
Kan gennembores Ja
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +121 °C
Well Shape Rund
Pladekompatibilitet WebSeal 96-brønds rundbrøndsplade