Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-brønds pladetætningsmåtter, 8 mm diameter, runde, niveau 1 dagligdagsanalyse
Artikelnummer. 17844971 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produktlinje:
SureSTART WebSeal Niveau 1
Artikelnummer. Produktlinje
17844971 SureSTART WebSeal Niveau 1
1 options
Artikelnummer. 17844971 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180M130
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Brug SureSTART™ WebSeal™ 96-brønds pladetætningsmåtter, 8 mm diameter, runde, ydeevneniveau 1 til daglig kromatografianalyse. De er specifikationscertificerede og overholder ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Niveau 1 WebSeal™ 8 mm diameter runde 96-brønds pladeforseglingsmåtter er designet til daglig kromatografianalyse. De giver et overkommeligt valg til brug med de fleste HPLC/UHPLC-instrumenttyper og er ideelle til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler. Disse 96-brønds pladeforseglingsmåtter er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner og overholder ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
  • Måtter til Dagligdagsanalyse på Ydelsesniveau 1
  • Ideelt til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polare opløsningsmidler
  • GC testet
  • Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
  • Velegnet til biofarmaceutiske anvendelser
  • Velegnet til QA/QC-applikationer med kernedetektorer
  • Ideelt til at verificere tilstedeværelsen af forbindelser og kvantificere ved hjælp af detektionsteknikker som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens og ELSD
  • Eliminer krydskontaminering af prøver
  • Modstand mod kerneudskæring og rivning
  • Overlegen genforseglbarhed efter flere injektioner
  • WebSeal måtter fremstilles af EVA (ethylen-vinylacetat) eller ren silikone med eller uden PTFE-belægning
  • Silikonemåtter kan autoklaveres med tør varme og er fremragende kemisk kompatibilitet og kan tåle lave temperaturer ned til -80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig Ingen modstand
Materiale Silikone
Sterilitet Ikke-steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Antal Wells 96
Forspaltet Ja
Produkttype 96-brønds pladeforseglingsmåtter
Produktlinje SureSTART WebSeal Niveau 1
Klæbemiddel Ingen
Certificeret RNase/DNase-fri Nej
Kan gennembores Ja
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +121 °C
Well Shape Rund
Pladekompatibilitet WebSeal 96-brønds rundbrøndsplade