Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-brønds mellembrøndsplader, rund U-bund, niveau 1 hverdagsanalyse
Artikelnummer. 16572050
Skift visning
Samlet volumen (metrisk) Well:
1300μ L
nr. pr. pakke:
5 plader
50 plader
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet volumen (metrisk) Well nr. pr. pakke Stregkode Pakningsstørrelse
16572050 1300μ L 50 plader Inkluderer stregkode -
15142699 1300μ L 5 plader Ingen stregkode Pakke med 5
16552050 1300μ L 5 plader Inkluderer stregkode -
15152699 1300μ L 50 plader Ingen stregkode Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16572050 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180P133B
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Bruge SureSTART™ WebSeal™ 96-brønds mellembrøndsplader, rund U-bund, ydeevneniveau 1, til daglig kromatografianalyse. De er specifikationscertificerede og overholder ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Niveau 1 WebSeal™ 96-brønds runde U-bund mellembrøndsplader er designet til daglig kromatografianalyse.
De giver et overkommeligt valg til brug med de fleste HPLC/UHPLC-instrumenttyper og er ideelle til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand, vand og polære opløsningsmidler og polære opløsningsmidler.
Disse 96-brøndsplader er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004-standarderne. Forsegl disse brøndplader med SureSTART WebSeal 96-brønds pladetætningsmåtter, 8 mm diameter, runde, niveau 1.
Ydeevne niveau 1 plader– til hverdagsanalyse
  • Ideel til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Råplader, segl, tape
  • GC testet
  • Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
  • Velegnet til biofarmaceutiske anvendelser
  • Velegnet til QA/QC-applikationer med kernedetektorer
  • Ideel til at verificere forbindelses tilstedeværelse og kvantificering ved brug af detektionsteknikker såsom UV, DAD/PDA, RI, fluorescens og ELSD
  • Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal brøndplader er dimensionskontrollerede
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal Brøndplader& Mats
Thermo Scientific WebSeal plader og måtter fås i tre ydelsesniveauer:
  • Niveau 1 brøndplader er til hverdagsbrug og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 2 brøndplader er til applikationer med høj gennemstrømning og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 3 brøndplader er til højtydende applikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeret Specifikation certificeret, GC/MS testet
Array 8 x 12
Produktlinje SureSTART WebSeal Niveau 1
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 50 til 1000μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ikke belagt
Samlet volumen (metrisk) Well 1300μ L
Well Shape Rund
nr. pr. pakke 50 plader
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til 121 °C
Højde (metrisk) 31.6 mm
Diameter (metrisk) Brønd 8 mm
Pladestørrelse Midt-brønd