Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Nå Microtiter Plader, total V-bund, niveau 2 High-Throughput applikationer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 96-brønd Total V-bundplader Microtiter er designet til at sikre høj datakvalitet med en uafbrudt arbejdsgang til højkapacitets GC- og HPLC/UHPLC-applikationer. De er ideelle til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler.
- Ydelsesniveau 2-plader til højkapacitetsapplikationer
- Ideelt til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polare opløsningsmidler
- Certificerede plastbrøndplader, tætningslister, bånd
- GC-MS og LC-MS testet
- Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
- Velegnet til QA/QC-arbejdsgange og følsomme applikationer med lave prøvekoncentrationer
- Ideelt til at verificere tilstedeværelsen af forbindelser og kvantificere ved hjælp af detektionsteknikker som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens og ELSD
- Specifikation certificeret
- Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal brøndplader er dimensionsbekræftede
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Format | SBS Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Produktlinje | SureSTART WebSeal Niveau 2 |
| Farve | Klar |
| Produkttype | 96-brøndpladen Microtiter |
| Materiale | Polyethylen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ikke belagt |
| Vis mere |