Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Nå Microtiter Plader, rund V-bund, niveau 1 hverdagsanalyse
Beskrivelse
Thermo Scientific™ SureSTART™ Niveau 1 WebSeal™ 96-brønd rund V-bund Microtiter Plader er designet til daglig kromatografianalyse.
De giver et overkommeligt valg til brug med de fleste HPLC/UHPLC instrumenttyper og er ideelle til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler.
Disse 96-brøndsplader er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004-standarderne. Forsegl disse brøndplader med SureSTART WebSeal 96-brønds pladetætningsmåtter, 8 mm diameter, runde, niveau 1.
Ydelsesniveau 1-plader – til dagligdagsanalyse
- Ideelt til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polare opløsningsmidler
- Vareplader, forseglinger, bånd
- GC testet
- Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
- Velegnet til biofarmaceutiske anvendelser
- Velegnet til QA/QC-applikationer med kernedetektorer
- Ideelt til at verificere tilstedeværelsen af forbindelser og kvantificere ved hjælp af detektionsteknikker som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens og ELSD
- Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal brøndplader er dimensionsbekræftede
Partiet kan spores
- 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
- Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal brøndplader måtter &
Thermo Scientific WebSeal Plader og måtter fås i tre ydeevneniveauer:
- Brøndplader på niveau 1 er til dagligdags anvendelser og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polare opløsningsmidler
- Niveau 2 brøndplader er til højkapacitetsapplikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
- Niveau 3-brøndplader er til højtydende applikationer og egner sig til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper, inklusive ikke-polære opløsningsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeret | Specifikationscertificeret, GC/MS testet |
| Array | 8 x 12 |
| Produktlinje | SureSTART WebSeal Niveau 1 |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 20 til 450 μl |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |