Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Nå Microtiter Plader, rund V-bund, niveau 1 hverdagsanalyse
Artikelnummer. 15102699
Skift visning
Samlet volumen (metrisk) Well:
450μ L
500 μl
nr. pr. pakke:
120 mikroplader
120 plader
20 plader
Volumen (metrisk) Virker:
10 til 400μ L
20 til 450 μl
Højde (metrisk):
14,4 mm
14.5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet volumen (metrisk) Well nr. pr. pakke Volumen (metrisk) Virker Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15102699 450μ L 20 plader 10 til 400μ L 14,4 mm Pakke med 20
15112699 450μ L 120 plader 10 til 400μ L 14,4 mm Pakke med 120
15122699 500 μl 120 mikroplader 20 til 450 μl 14.5 mm Pakke med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15102699 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180P100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Bruge SureSTART™ WebSeal™ 96-Nå Microtiter Plader, rund V-bund, Performance Level 1, til daglig kromatografianalyse. De er specifikationscertificerede og overholder ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Niveau 1 WebSeal™ 96-brønd rund V-bund Microtiter Plader er designet til daglig kromatografianalyse.
De giver et overkommeligt valg til brug med de fleste HPLC/UHPLC instrumenttyper og er ideelle til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler.
Disse 96-brøndsplader er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004-standarderne. Forsegl disse brøndplader med SureSTART WebSeal 96-brønds pladetætningsmåtter, 8 mm diameter, runde, niveau 1.
Ydeevne niveau 1 plader– til hverdagsanalyse
  • Ideel til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Råplader, segl, tape
  • GC testet
  • Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
  • Velegnet til biofarmaceutiske anvendelser
  • Velegnet til QA/QC-applikationer med kernedetektorer
  • Ideel til at verificere forbindelses tilstedeværelse og kvantificering ved brug af detektionsteknikker såsom UV, DAD/PDA, RI, fluorescens og ELSD
  • Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal brøndplader er dimensionskontrollerede
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal Brøndplader& Mats
Thermo Scientific WebSeal plader og måtter fås i tre ydelsesniveauer:
  • Niveau 1 brøndplader er til hverdagsbrug og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 2 brøndplader er til applikationer med høj gennemstrømning og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 3 brøndplader er til højtydende applikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeret Specifikation certificeret, GC/MS testet
Array 8 x 12
Produktlinje SureSTART WebSeal Niveau 1
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 10 til 400μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ikke belagt
Samlet volumen (metrisk) Well 450μ L
Well Shape Rund
nr. pr. pakke 20 plader
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til 121 °C
Højde (metrisk) 14,4 mm
Diameter (metrisk) Brønd 8 mm
Pladestørrelse Microtiter