Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Nå Microtiter Plader, rund U, V og flad bund, niveau 2 højgennemstrømningsapplikationer
Description
Thermo Scientific™ SureSTART™ Niveau 2 WebSeal™ 96-brønds rund U, V og flad bund Microtiter Plader er designet til at sikre data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang til GC- og HPLC/UHPLC-applikationer med høj kapacitet. De er ideelle til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler.
Brug niveau 2 polypropylenbrøndplader til rutinemæssige QA/QC-arbejdsgange, følsomme applikationer med lavere prøvekoncentrationer og dataindsamling til totalionkromatogrammer (TIC).
Disse 96-brønds plader er certificeret til at sikre autosampler kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004 standarder. Forsegl disse brøndplader med SureSTART WebSeal 96-brønds pladetætningsmåtter, 7 mm diameter, rund, niveau 2.
Præstationsniveau 2 plader– til applikationer med høj kapacitet
- Ideel til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
- Certificerede plastbrøndplader, tætninger, tape
- GC-MS og LC-MS testet
- Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
- Velegnet til QA/QC arbejdsgange og følsomme applikationer med lave prøvekoncentrationer
- Ideel til at verificere forbindelses tilstedeværelse og kvantificering ved brug af detektionsteknikker såsom UV, DAD/PDA, RI, fluorescens og ELSD
- Specifikation certificeret
- Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal brøndplader er dimensionskontrollerede
Partiet kan spores
- 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
- Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal Brøndplader& Mats
Thermo Scientific WebSeal plader og måtter fås i tre ydelsesniveauer:
- Niveau 1 brøndplader er til hverdagsbrug og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
- Niveau 2 brøndplader er til applikationer med høj gennemstrømning og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
- Niveau 3 brøndplader er til højtydende applikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler
Specifications
Specifications
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Certificeret | Certificeret, GC/MS og LC/MS testet |
| Array | 8 x 12 |
| Produktlinje | SureSTART WebSeal Niveau 2 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 10 til 250μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ikke belagt |
| Show More |