Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Nå Microtiter Plader, rund U, V og flad bund, niveau 2 højgennemstrømningsapplikationer
Artikelnummer. 15866261
Skift visning
Samlet volumen (metrisk) Well:
220μ L
270μ L
350μ L
nr. pr. pakke:
10 plader
100 plader
Well Shape:
Rund
Rund, flad bund (F-brønd)
Rund, konisk bund (V-brønd)
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet volumen (metrisk) Well nr. pr. pakke Well Shape Stregkode Pakningsstørrelse
15866261 220μ L 100 plader Rund, konisk bund (V-brønd) Inkluderer stregkode Pakke med 100
15142729 220μ L 10 plader Rund, konisk bund (V-brønd) Ingen stregkode Pakke med 10
15132729 220μ L 100 plader Rund, konisk bund (V-brønd) Ingen stregkode Pakke med 100
15122729 270μ L 10 plader Rund Ingen stregkode Pakke med 10
16383757 270μ L 10 plader Rund Inkluderer stregkode -
15112729 270μ L 100 plader Rund Ingen stregkode Pakke med 100
16592050 270μ L 100 plader Rund Inkluderer stregkode -
15806271 220μ L 10 plader Rund, konisk bund (V-brønd) Inkluderer stregkode Pakke med 10
15102729 350μ L 10 plader Rund, flad bund (F-brønd) Ingen stregkode Pakke med 10
15192719 350μ L 100 plader Rund, flad bund (F-brønd) Ingen stregkode Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15866261 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180P207B
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Bruge SureSTART™ WebSeal™ 96-Nå Microtiter Plader, rund U, V og flad bund, ydeevneniveau 2, til analyse med høj gennemstrømning. De er certificerede og overholder ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Niveau 2 WebSeal™ 96-brønds rund U, V og flad bund Microtiter Plader er designet til at sikre data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang til GC- og HPLC/UHPLC-applikationer med høj kapacitet. De er ideelle til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler.
Brug niveau 2 polypropylenbrøndplader til rutinemæssige QA/QC-arbejdsgange, følsomme applikationer med lavere prøvekoncentrationer og dataindsamling til totalionkromatogrammer (TIC).
Disse 96-brønds plader er certificeret til at sikre autosampler kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004 standarder. Forsegl disse brøndplader med SureSTART WebSeal 96-brønds pladetætningsmåtter, 7 mm diameter, rund, niveau 2.
Præstationsniveau 2 plader– til applikationer med høj kapacitet
  • Ideel til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Certificerede plastbrøndplader, tætninger, tape
  • GC-MS og LC-MS testet
  • Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
  • Velegnet til QA/QC arbejdsgange og følsomme applikationer med lave prøvekoncentrationer
  • Ideel til at verificere forbindelses tilstedeværelse og kvantificering ved brug af detektionsteknikker såsom UV, DAD/PDA, RI, fluorescens og ELSD
  • Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal brøndplader er dimensionskontrollerede
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal Brøndplader& Mats
Thermo Scientific WebSeal plader og måtter fås i tre ydelsesniveauer:
  • Niveau 1 brøndplader er til hverdagsbrug og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 2 brøndplader er til applikationer med høj gennemstrømning og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 3 brøndplader er til højtydende applikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeret Certificeret, GC/MS og LC/MS testet
Array 8 x 12
Produktlinje SureSTART WebSeal Niveau 2
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 10 til 190μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ikke belagt
Samlet volumen (metrisk) Well 220μ L
Well Shape Rund, konisk bund (V-brønd)
nr. pr. pakke 100 plader
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til 121 °C
Højde (metrisk) 14.7 mm
Diameter (metrisk) Brønd 7 mm
Pladestørrelse Microtiter