Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-brønds dybbrøndsplader, firkantet V-bund, niveau 2 højgennemstrømningsapplikationer
Artikelnummer. 15182729
Skift visning
nr. pr. pakke:
5 plader
50 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
15182729 5 plader Pakke med 5
15172729 50 plader Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15182729 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180P212
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Til enhver standardapplikation eller -analyse kan du være sikker på fremragende opløsningsmiddelresistens og lav baggrundsstøj med disse højkvalitets polypropylen 96-brønds mikroplader.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Niveau 2 WebSeal™ 96-brønds firkantede V-bunds dybbrøndsplader er designet til at sikre data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang til GC- og HPLC/UHPLC-applikationer med høj gennemstrømning. De er ideelle til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler.
Brug niveau 2 polypropylenbrøndplader til rutinemæssige QA/QC-arbejdsgange, følsomme applikationer med lavere prøvekoncentrationer og dataindsamling til totalionkromatogrammer (TIC).
Disse 96-brønds plader er certificeret til at sikre autosampler kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004 standarder. Forsegl disse brøndplader med 96-SureSTART WebSeal Brøndpladetætningsmåtter, 8 mm Diameter, Firkantet, Niveau 1 eller SureSTART WebSeal 96-brønds pladetætningsmåtter, 8 mm diameter, firkantet, niveau 2.
Præstationsniveau 2 plader– til applikationer med høj kapacitet
  • Ideel til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Certificerede plastbrøndplader, tætninger, tape
  • GC-MS og LC-MS testet
  • Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
  • Velegnet til QA/QC arbejdsgange og følsomme applikationer med lave prøvekoncentrationer
  • Ideel til at verificere forbindelses tilstedeværelse og kvantificering ved brug af detektionsteknikker såsom UV, DAD/PDA, RI, fluorescens og ELSD
  • Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal brøndplader er dimensionskontrollerede
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal Brøndplader& Mats
Thermo Scientific WebSeal plader og måtter fås i tre ydelsesniveauer:
  • Niveau 1 brøndplader er til hverdagsbrug og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 2 brøndplader er til applikationer med høj gennemstrømning og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 3 brøndplader er til højtydende applikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeret Certificeret, GC/MS og LC/MS testet
Array 8 x 12
Produktlinje SureSTART WebSeal Niveau 2
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 50 til 1900μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ikke belagt
Samlet volumen (metrisk) Well 2000μ L
Well Shape Firkantet, konisk bund (V-brønd)
nr. pr. pakke 5 plader
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til 121 °C
Højde (metrisk) 44.4 mm
Diameter (metrisk) Brønd 7 mm
Pladestørrelse Dyb Brønd