Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-brønds dybbrøndsplader, firkantet V-bund, niveau 1 hverdagsanalyse
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ SureSTART™ Niveau 1 WebSeal™ 96-Well Square V-Bottom Deep Well Plates er designet til daglig kromatografianalyse.
De giver et overkommeligt valg til brug med de fleste HPLC/UHPLC-instrumenttyper og er ideelle til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand, vand og polære opløsningsmidler og polære opløsningsmidler.
Disse 96-brøndsplader er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004-standarderne. Forsegl disse brøndplader med SureSTART WebSeal 96-brønds pladetætningsmåtter, 8 mm diameter, firkantet, niveau 1 eller SureSTART WebSeal 96-brønds pladetætningsmåtter, 8 mm diameter, firkantet, niveau 2.
Ydeevne niveau 1 plader– til hverdagsanalyse
- Ideel til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
- Råplader, segl, tape
- GC testet
- Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
- Velegnet til biofarmaceutiske anvendelser
- Velegnet til QA/QC-applikationer med kernedetektorer
- Ideel til at verificere forbindelses tilstedeværelse og kvantificering ved brug af detektionsteknikker såsom UV, DAD/PDA, RI, fluorescens og ELSD
- Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal brøndplader er dimensionskontrollerede
Partiet kan spores
- 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
- Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal Brøndplader& Mats
Thermo Scientific WebSeal plader og måtter fås i tre ydelsesniveauer:
- Niveau 1 brøndplader er til hverdagsbrug og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
- Niveau 2 brøndplader er til applikationer med høj gennemstrømning og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
- Niveau 3 brøndplader er til højtydende applikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Certificeret | Specifikation certificeret, GC/MS testet |
| Array | 8 x 12 |
| Produktlinje | SureSTART WebSeal Niveau 1 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 50 til 1900μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ikke belagt |
| Vis mere |