Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-brønds dybbrøndsplader, firkantet V-bund, niveau 1 hverdagsanalyse
Produktkod. 15192699 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
nr. pr. pakke:
5 plader
50 plader
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
Förpackningsstorlek:
Pakke med 5
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. nr. pr. pakke Stregkode Förpackningsstorlek
15192699 50 plader Ingen stregkode Pakke med 50
15182699 5 plader Ingen stregkode Pakke med 5
16562050 5 plader Inkluderer stregkode -
16419405 50 plader Inkluderer stregkode -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15192699 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180P135
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Bruge SureSTART™ WebSeal™ 96-brønds dybbrøndsplader, firkantet V-bund, ydeevneniveau 1, til daglig kromatografianalyse. De er specifikationscertificerede og overholder ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Niveau 1 WebSeal™ 96-Well Square V-Bottom Deep Well Plates er designet til daglig kromatografianalyse.
De giver et overkommeligt valg til brug med de fleste HPLC/UHPLC-instrumenttyper og er ideelle til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand, vand og polære opløsningsmidler og polære opløsningsmidler.
Disse 96-brøndsplader er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004-standarderne. Forsegl disse brøndplader med SureSTART WebSeal 96-brønds pladetætningsmåtter, 8 mm diameter, firkantet, niveau 1 eller SureSTART WebSeal 96-brønds pladetætningsmåtter, 8 mm diameter, firkantet, niveau 2.
Ydeevne niveau 1 plader– til hverdagsanalyse
  • Ideel til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Råplader, segl, tape
  • GC testet
  • Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
  • Velegnet til biofarmaceutiske anvendelser
  • Velegnet til QA/QC-applikationer med kernedetektorer
  • Ideel til at verificere forbindelses tilstedeværelse og kvantificering ved brug af detektionsteknikker såsom UV, DAD/PDA, RI, fluorescens og ELSD
  • Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal brøndplader er dimensionskontrollerede
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal Brøndplader& Mats
Thermo Scientific WebSeal plader og måtter fås i tre ydelsesniveauer:
  • Niveau 1 brøndplader er til hverdagsbrug og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 2 brøndplader er til applikationer med høj gennemstrømning og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 3 brøndplader er til højtydende applikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stregkode Ingen stregkode
Certificeret Specifikation certificeret, GC/MS testet
Array 8 x 12
Produktlinje SureSTART WebSeal Niveau 1
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 50 til 1900μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ikke belagt
Samlet volumen (metrisk) Well 2000μ L
Well Shape Firkantet, konisk bund (V-brønd)
nr. pr. pakke 50 plader
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til 121 °C
Højde (metrisk) 44 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.