Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Nå Microtiter Plader, Firkantet V-Bund, Niveau 1 Hverdagsanalyse
Artikelnummer. 17403203 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal Wells:
384
Artikelnummer. Antal Wells
17403203 384
1 options
Artikelnummer. 17403203 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180P139B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge SureSTART™ WebSeal™ 384-Nå Microtiter Plader, firkantet V-bund, ydeevneniveau 1, til daglig kromatografianalyse. De er specifikationscertificerede og overholder ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Niveau 1 WebSeal™ 384-brønd firkantet V-bund Microtiter Plader er designet til daglig kromatografianalyse.
De giver et overkommeligt valg til brug med de fleste HPLC/UHPLC-instrumenttyper og er ideelle til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand, vand og polære opløsningsmidler og polære opløsningsmidler.
Disse 384-brøndsplader er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004-standarderne. Forsegl disse brøndplader med SureSTART WebSeal 384-brønds pladetætningsmåtter, firkantede, niveau 1.
Ydeevne niveau 1 plader– til hverdagsanalyse
  • Ideel til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Råplader, segl, tape
  • GC testet
  • Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
  • Velegnet til biofarmaceutiske anvendelser
  • Velegnet til QA/QC-applikationer med kernedetektorer
  • Ideel til at verificere forbindelses tilstedeværelse og kvantificering ved brug af detektionsteknikker såsom UV, DAD/PDA, RI, fluorescens og ELSD
  • Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal brøndplader er dimensionskontrollerede
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal Brøndplader& Mats
Thermo Scientific WebSeal plader og måtter fås i tre ydelsesniveauer:
  • Niveau 1 brøndplader er til hverdagsbrug og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 2 brøndplader er til applikationer med høj gennemstrømning og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 3 brøndplader er til højtydende applikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeret Specifikation certificeret, GC/MS testet
Array 16 x 24
Produktlinje SureSTART WebSeal Niveau 1
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 4 til 120μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ikke belagt
Samlet volumen (metrisk) Well 145μ L
Well Shape Firkantet, konisk bund (V-brønd)
nr. pr. pakke 80 plader
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til 121 °C
Højde (metrisk) 14.4 mm
Pladestørrelse Microtiter