Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Nå Microtiter Plader, firkantet U-bund, niveau 2 High-Throughput-applikationer
Artikelnummer. 15192729
Skift visning
nr. pr. pakke:
10 plader
60 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 60
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
15192729 60 plader Pakke med 60
15102739 10 plader Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15192729 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180P203
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Bruge SureSTART™ WebSeal™ 384-Nå Microtiter Plader, firkantet U-bund, ydeevneniveau 2, til analyse med høj gennemstrømning. De er certificerede og overholder ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Niveau 2 WebSeal™ 384-brønd Firkantet U-bund Microtiter Plader er designet til at sikre data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang til GC- og HPLC/UHPLC-applikationer med høj kapacitet. De er ideelle til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler.
Brug niveau 2 polypropylenbrøndplader til rutinemæssige QA/QC-arbejdsgange, følsomme applikationer med lavere prøvekoncentrationer og dataindsamling til totalionkromatogrammer (TIC).
Disse 384-brønds plader er certificeret til at sikre autosampler kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004 standarder. Forsegl disse brøndplader med SureSTART WebSeal 384-brønds pladetætningsmåtter, firkantede, niveau 2.
Præstationsniveau 2 plader– til applikationer med høj kapacitet
  • Ideel til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Certificerede plastbrøndplader, tætninger, tape
  • GC-MS og LC-MS testet
  • Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
  • Velegnet til QA/QC arbejdsgange og følsomme applikationer med lave prøvekoncentrationer
  • Ideel til at verificere forbindelses tilstedeværelse og kvantificering ved brug af detektionsteknikker såsom UV, DAD/PDA, RI, fluorescens og ELSD
  • Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal brøndplader er dimensionskontrollerede
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal Brøndplader& Mats
Thermo Scientific WebSeal plader og måtter fås i tre ydelsesniveauer:
  • Niveau 1 brøndplader er til hverdagsbrug og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 2 brøndplader er til applikationer med høj gennemstrømning og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 3 brøndplader er til højtydende applikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeret Certificeret, GC/MS og LC/MS testet
Array 16 x 24
Produktlinje SureSTART WebSeal Niveau 2
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 2 til 35μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ikke belagt
Samlet volumen (metrisk) Well 58μ L
Well Shape Firkantet, rund bund (U-brønd)
nr. pr. pakke 60 plader
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til 121 °C
Højde (metrisk) 14.4 mm
Pladestørrelse Microtiter