Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ TOC-certificeret skruehætteglas og hættesæt, niveau 3 højtydende applikationer
Shop alle Thermo Scientific produkterDescripción
Sørg for, at dine miljøanalyser opfylder regeringsbestemmelser med vores niveau 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ TOC-certificeret skruehætte- og hættesæt.
Sørg for, at dine miljøanalyser opfylder regeringsbestemmelser med vores niveau 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ TOC-certificeret skruehætte- og hættesæt. Vælg Level 3-produkter for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, mens du bevarer de højeste niveauer af prøvesikkerhed og -integritet. Vores TOC-certificerede sæt inkluderer 40 ml glasskruehætteglas og formonteret polypropylenskrue med bundet silikone/PTFE-septa med høj renhed. Hvert parti af TOC-hætteglas er testet og certificeret til at bidrage med baggrundsniveauer af organisk kulstof< 10 eller< 20 ppb.
TOC-certificerede hætteglas og hætter
renset, certificeret og klar til brug
• TOC-certificerede sæt indeholder 40 ml glasskruehætteglas og formonterede 24 mm skruelåg med bundet silikone/ PTFE-septa med høj renhed.
• Hvert parti er testet og certificeret til at bidrage< 10 ppb eller< 20 ppb baggrund Totale organiske kulstofniveauer via gaskromatografi.
• Lav TOC baggrund er ideel til forberedelse og opbevaring af standarder.
• 40 mL passer til de fleste automatiserede TOC-instrumenter.
• Velegnet til miljøanalyser, herunder off-line og grab prøveudtagning af højrent vand
Specifikation Certificerede sæt
Til daglig analyse
Alle SureSTART produkter er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod kontaminerende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
Especificaciones
Especificaciones
| Lukningsfarve | Hvid |
| Diameter (metrisk) åbning | 15 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 28 mm |
| Materiale | Klart glas |
| Volumen (metrisk) | 40 mL |
| Septum | Hvid silikone/klar PTFE; Bonded |
| Inkluderer | 72 Hætteglas og hætter |
| Størrelse (metrisk) åbning | 24 mm |
| Hårdhed | 55 Kyst |
| Produktlinje | SureSTART niveau 3 |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.