Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ TOC-certificeret skruehætteglas og hættesæt, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 17373963 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Certificeringer/compliance:
TOC-certificering (10 ppb)
TOC-certificering (20 ppb)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Certificeringer/compliance
17373963 TOC-certificering (10 ppb)
17383963 TOC-certificering (20 ppb)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17373963 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6PK40TOC10
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Sørg for, at dine miljøanalyser opfylder regeringsbestemmelser med vores niveau 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ TOC-certificeret skruehætte- og hættesæt.
Sørg for, at dine miljøanalyser opfylder regeringsbestemmelser med vores niveau 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ TOC-certificeret skruehætte- og hættesæt. Vælg Level 3-produkter for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, mens du bevarer de højeste niveauer af prøvesikkerhed og -integritet. Vores TOC-certificerede sæt inkluderer 40 ml glasskruehætteglas og formonteret polypropylenskrue med bundet silikone/PTFE-septa med høj renhed. Hvert parti af TOC-hætteglas er testet og certificeret til at bidrage med baggrundsniveauer af organisk kulstof< 10 eller< 20 ppb.
TOC-certificerede hætteglas og hætter
renset, certificeret og klar til brug
• TOC-certificerede sæt indeholder 40 ml glasskruehætteglas og formonterede 24 mm skruelåg med bundet silikone/ PTFE-septa med høj renhed.
• Hvert parti er testet og certificeret til at bidrage< 10 ppb eller< 20 ppb baggrund Totale organiske kulstofniveauer via gaskromatografi.
• Lav TOC baggrund er ideel til forberedelse og opbevaring af standarder.
• 40 mL passer til de fleste automatiserede TOC-instrumenter.
• Velegnet til miljøanalyser, herunder off-line og grab prøveudtagning af højrent vand
Specifikation Certificerede sæt
Til daglig analyse
Alle SureSTART produkter er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod kontaminerende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Hvid
Diameter (metrisk) åbning 15 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 28 mm
Materiale Klart glas
Volumen (metrisk) 40 mL
Septum Hvid silikone/klar PTFE; Bonded
Inkluderer 72 Hætteglas og hætter
Størrelse (metrisk) åbning 24 mm
Hårdhed 55 Kyst
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 40 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg, niveau 3
Tykkelse (metrisk) 3.2 mm
Lukkestørrelse 24 mm
Markeringssted Nej
Til brug med (udstyr) TOC-analysatorer
Septa-størrelse (metrisk) 24 mm
Hætteglas type 40 ml hætteglas med skrue, niveau 3
Certificeringer/compliance TOC-certificering (10 ppb)
Højde (metrisk) 97 mm
Produkttype TOC-certificeret hætteglas og kapselkit, niveau 3