Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certificeret skruehætteglas og hættesæt, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 17363963 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Markeringssted:
Ja
Nej
Volumen (metrisk) i alt:
0.2 mL
2 ml
Materiale:
Klart glas
Ravgul TPX
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Markeringssted Volumen (metrisk) i alt Materiale
17363963 Nej 0.2 mL Ravgul TPX
17393963 Ja 2 ml Klart glas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17363963 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6PK1655
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Mød dine certificerings- og dokumentationsbehov med vores Level 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specification Certified Screw Vial og Cap Kits.
Opfyld dine certificerings- og dokumentationsbehov med vores niveau 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certificeret skruehætteglas og hættesæt. Vælg Level 3-produkter for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, mens du bevarer de højeste niveauer af prøvesikkerhed og -integritet. Vælg mellem en række sæt, der indeholder hætteglas med korte gevindskruer i glas eller TPX og polypropylenhætter med silikone/PTFE-septa designet til at reducere problemer med autosamplernåle. Bonded septa muligheder er tilgængelige. Vælg sæt med SureStop™ hætteglas og/eller AVCS™ skruelåg til effektive tætninger, ensartede data og øget prøvegennemløb.
Specifikationscertificerede sæt
Til dagligdags analyse
Alle SureSTART produkter er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores produktionsproces.
SureStop Hætteglas og avancerede hættelukkesystemer (AVCS) hætter
Denne patenterede kombination af skruetopflaske/hætte har et gennemtrængningsbestandigt forseglingsringdesign, kontrolleret septumkompression og SureStop lukkningsplaceringsflange for at sikre en effektiv forsegling, der eliminerer under- og overforsegling, reducerer opløsningsmiddelfordampning og skaber færre autosampler-afbrydelser. SureStop Vials og AVCS kapsler har universel instrument-kompatibilitet for alle LC- og GC-autosamplere. De indeholder også lave udvaskningsniveauer, hvilket gør dem til et ideelt alternativ til bonded caps for dem, der søger renere spektra.
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Level 1 Produkterne er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Level 2 Hætteglas har meget lavt metalindhold og udvaskbart materiale for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er betinget til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et must
SureSTART Level 3 Produkterne pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er betinget til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet i prøver.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sort
Diameter (metrisk) åbning 4.5 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Farve Amber
Materiale Ravgul TPX
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Septum Hvid silikone/rød PTFE; Bundet
Inkluderer 100 hætteglas og kapsler
Størrelse (metrisk) åbning 9 mm
Hårdhed 55 Shore
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 0.2 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruedæksel, niveau 3
Mængde 100 Pk.
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Nej
Septa-størrelse (metrisk) 9 mm
Hætteglas type 0,2 ml kort gevindskrue-ampulle TPX , niveau 3
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
ACT-mærke Ja
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype Specifikationscertificeret hætteglas og kondensationskit, niveau 3