Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certificeret skruehætteglas og hættesæt, niveau 2 højkapacitetsapplikationer
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Mød dine certificerings- og dokumentationsbehov med vores Level 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specification Certified Screw Vial and Cap Kits. Vælg niveau 2-produkter til højkapacitetsapplikationer, hvor robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Vælg mellem forskellige sæt, der indeholder skrue- eller kortgevindskrueampeller med markeringspletter i klart eller ravfarvet glas og polypropylenhætter med silikone/PTFE-septa med forskellige hårdhedsværdier, designet til at reducere problemer med autosampler-nålen. Muligheder for for-snit og bonded septa er tilgængelige. Vælg sæt med SureStop™ hætteglas og/eller AVCS™ skruelåg for effektive tætninger, ensartede data og øget prøvegennemstrømning.
Specifikationscertificerede sæt
Til dagligdags analyseAlle SureSTART produkter er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores produktionsproces.
SureStop Vials og avancerede hættekapsler (AVCS) hætter: Denne patenterede kombination af skrue-top flaske/hætte har et gennemtrængningsbestandigt forseglingsringdesign, kontrolleret septumkompression og SureStop lukkningspositioneringsflange for at sikre en effektiv forsegling, der eliminerer under- og overforsegling, reducerer opløsningsmiddelfordampning og skaber færre autosampler-afbrydelser. SureStop Hætteglas og AVCS kondensatorer har universel instrumentkompatibilitet for alle LC- og GC-autosamplere. De indeholder også lave udvaskningsniveauer, hvilket gør dem til et ideelt alternativ til bonded caps for dem, der søger renere spektra.
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendtSureSTART Level 1 Produkterne er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Level 2 Hætteglas har meget lavt metalindhold og udvaskbart materiale for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er betinget til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et mustSureSTART Level 3 Produkterne pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er betinget til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet i prøver.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
Specifications
Specifications
| Lukningsfarve | Blå |
| Farve (forsegling) | Hvid/blå |
| Diameter (metrisk) åbning | 6 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12 mm |
| Materiale | Klart glas |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Septum | Hvid silikone/blå PTFE; Forspaltet |
| Inkluderer | Hætteglas og hætte |
| Størrelse (metrisk) åbning | 9 mm |
| Hårdhed | 45 Kyst |
| Show More |