Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certificeret skruehætteglas og hættesæt, niveau 2 højkapacitetsapplikationer
Artikelnummer. 17313823 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Materiale:
Amber Hydrolytic Glass (Klasse I)
Hydrolytisk glas (klasse I)
Klart glas
Polypropylen
Ravgult glas
Septum:
Blå Silikone/Klar PTFE; Forspaltet
Hvid silikone/blå PTFE; Forspaltet
Hvid silikone/rød PTFE; Forspaltet, bundet
Klar silikone/hvid PTFE
Klar silikone/klar PTFE; Bonded
PTFE/Silicone/PTFE
Silikone/PTFE
Silikone/PTFE, forspaltet
Silikone/Polyamid
Farve (forsegling):
Blå/Klar
Hvid/blå
Hvid/rød
Rød/Hvid/Rød
Rød/Elfenben
Hætteglas type:
1,5 mL kort gevindskrue, polypropylenhætteglas, niveau 2
2 mL hætteglas med kort gevindskrue, niveau 2
2 mL kort gevind skrueglas SureStop™ Hætteglas, niveau 2
2 ml SureStop™ Skrueglashætteglas, niveau 2
9 mm Skruegevind
SureStop skruegevindhætteglas (samlet)
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Septum Farve (forsegling) Hætteglas type
17313823 Klart glas Klar silikone/hvid PTFE Hvid/rød 2 mL kort gevind skrueglas SureStop™ Hætteglas, niveau 2
17923611 Polypropylen Silikone/Polyamid Hvid/rød 2 mL hætteglas med kort gevindskrue, niveau 2
17323823 Ravgult glas Silikone/PTFE Hvid/rød 2 mL kort gevind skrueglas SureStop™ Hætteglas, niveau 2
17333823 Klart glas Klar silikone/hvid PTFE Blå/Klar 1,5 mL kort gevindskrue, polypropylenhætteglas, niveau 2
17343823 Klart glas Klar silikone/klar PTFE; Bonded Hvid/rød 1,5 mL kort gevindskrue, polypropylenhætteglas, niveau 2
17353823 Klart glas Klar silikone/hvid PTFE Rød/Elfenben 2 mL hætteglas med kort gevindskrue, niveau 2
17363823 Ravgult glas Klar silikone/hvid PTFE Rød/Elfenben 2 mL hætteglas med kort gevindskrue, niveau 2
17373823 Klart glas PTFE/Silicone/PTFE Rød/Hvid/Rød 2 mL hætteglas med kort gevindskrue, niveau 2
17303833 Klart glas Klar silikone/hvid PTFE Hvid/rød 2 mL hætteglas med kort gevindskrue, niveau 2
17313833 Klart glas Hvid silikone/rød PTFE; Forspaltet, bundet Hvid/rød 2 mL hætteglas med kort gevindskrue, niveau 2
17323833 Ravgult glas Silikone/PTFE Hvid/rød 1,5 mL kort gevindskrue, polypropylenhætteglas, niveau 2
17333833 Klart glas Blå Silikone/Klar PTFE; Forspaltet Blå/Klar 1,5 mL kort gevindskrue, polypropylenhætteglas, niveau 2
17805194 Klart glas PTFE/Silicone/PTFE Rød/Hvid/Rød SureStop skruegevindhætteglas (samlet)
17805184 Klart glas Klar silikone/hvid PTFE Rød/Elfenben SureStop skruegevindhætteglas (samlet)
17825224 Klart glas Hvid silikone/blå PTFE; Forspaltet Hvid/blå SureStop skruegevindhætteglas (samlet)
17845214 Klart glas Silikone/PTFE Hvid/rød 2 ml SureStop™ Skrueglashætteglas, niveau 2
17865174 Klart glas Silikone/PTFE, forspaltet Hvid/blå 2 ml SureStop™ Skrueglashætteglas, niveau 2
18214594 Hydrolytisk glas (klasse I) PTFE/Silicone/PTFE Rød/Hvid/Rød 9 mm Skruegevind
18254594 Amber Hydrolytic Glass (Klasse I) Silikone/PTFE, forspaltet Hvid/blå 9 mm Skruegevind
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 17313823 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6AK592W
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Mød dine certificerings- og dokumentationsbehov med vores Level 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specification Certified Screw Vial and Cap Kits.
Mød dine certificerings- og dokumentationsbehov med vores Level 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specification Certified Screw Vial and Cap Kits. Vælg niveau 2-produkter til højkapacitetsapplikationer, hvor robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Vælg mellem forskellige sæt, der indeholder skrue- eller kortgevindskrueampeller med markeringspletter i klart eller ravfarvet glas og polypropylenhætter med silikone/PTFE-septa med forskellige hårdhedsværdier, designet til at reducere problemer med autosampler-nålen. Muligheder for for-snit og bonded septa er tilgængelige. Vælg sæt med SureStop™ hætteglas og/eller AVCS™ skruelåg for effektive tætninger, ensartede data og øget prøvegennemstrømning.
Specifikationscertificerede sæt
Til dagligdags analyse
Alle SureSTART produkter er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores produktionsproces.
SureStop Vials og avancerede hættekapsler (AVCS) hætter: Denne patenterede kombination af skrue-top flaske/hætte har et gennemtrængningsbestandigt forseglingsringdesign, kontrolleret septumkompression og SureStop lukkningspositioneringsflange for at sikre en effektiv forsegling, der eliminerer under- og overforsegling, reducerer opløsningsmiddelfordampning og skaber færre autosampler-afbrydelser. SureStop Hætteglas og AVCS kondensatorer har universel instrumentkompatibilitet for alle LC- og GC-autosamplere. De indeholder også lave udvaskningsniveauer, hvilket gør dem til et ideelt alternativ til bonded caps for dem, der søger renere spektra.
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Level 1 Produkterne er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Level 2 Hætteglas har meget lavt metalindhold og udvaskbart materiale for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er betinget til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et must
SureSTART Level 3 Produkterne pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er betinget til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet i prøver.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Farve (forsegling) Hvid/rød
Diameter (metrisk) åbning 6 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Materiale Klart glas
Volumen (metrisk) 2 mL
Septum Klar silikone/hvid PTFE
Inkluderer Hætteglas og hætte
Størrelse (metrisk) åbning 9 mm
Hårdhed 55 Kyst
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg, ACVS, niveau 2
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Ja
Septa-størrelse (metrisk) 9 mm
Hætteglas type 2 mL kort gevind skrueglas SureStop™ Hætteglas, niveau 2
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype Specifikationscertificeret hætteglas og kapselkit, niveau 2