Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certificeret Propylene Vial Insert and Cap Kits, niveau 1 hverdagsanalyse
Artikelnummer. 17825184 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Septum:
Klar silikone/hvid PTFE
Silikone/PTFE, forspaltet
Farve (forsegling):
Hvid/blå
Hvid/rød
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Farve (forsegling)
17825184 Silikone/PTFE, forspaltet Hvid/blå
17865194 Klar silikone/hvid PTFE Hvid/rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17825184 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6EKPP97
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opfyld dine certificerings- og dokumentationsbehov med niveau 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certificeret hætteglasindsats- og hættesæt.
Opfyld dine certificerings- og dokumentationsbehov med vores niveau 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certificeret Propylene Vial Insert and Cap Kits. Vælg niveau 1-produkter for en overkommelig mulighed for daglig kromatografianalyse ved hjælp af kernedetektorteknologi. Vælg mellem en række sæt, der indeholder hætteglas med korte gevindskruer i klare propylen- og polypropylenhætter med silikone/PTFE-septa med forskellige hårdhedsværdier designet til at reducere problemer med autosamplernåle. Muligheder for præ-slids septa er tilgængelige.
Specifikation Certificerede sæt
Til daglig analyse
Alle SureSTART produkter er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Farve (forsegling) Hvid/blå
Diameter (metrisk) åbning 6 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Farve Klar
Materiale Propylen
Forspaltet Ja
Septum Silikone/PTFE, forspaltet
Inkluderer Hætteglas og hætte
Størrelse (metrisk) åbning 9 mm
Hårdhed 45 Kyst
Produktlinje SureSTART Niveau 1
Volumen (metrisk) i alt 0.4 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg, solid top
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Nej
Septa-størrelse (metrisk) 9 mm
Hætteglas type 0,4 mL kort gevind skrue Propylen mikroglas med fast konisk indsats, niveau 1
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype Specifikationscertificeret hætteglas og lågkit