Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certificeret 20 ml skrueklart glashætteglas og 24 mm lukket top skruelågsæt til scintillation, niveau 2
Artikelnummer. 17343813 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 mL
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17343813 20 mL
1 options
Artikelnummer. 17343813 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6AK20SCIN
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Udfør nøjagtig væskescintillationstælling, mens du sikkert indeholder radioaktive cocktails med vores niveau 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certificeret skruehætteglas og hættesæt til scintillation.
Udfør nøjagtig væskescintillationstælling, mens du sikkert indeholder radioaktive cocktails med vores niveau 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certificeret skruehætteglas og hættesæt til scintillation. Vælg Level 2-produkter til applikationer med høj kapacitet, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Vores kits til scintillation inkluderer 20 ml hætteglas med skruer og lukkede polypropylenhætter foret med polypropylenfoliesepta.
Scintillationshætteglas og kapsler
Fremstillet af lavt kaliumniveau glas for at reducere baggrundsscintillation.
Kapslerne er folieforet for sikkert at indeholde scintillationscocktails med lave niveauer af radionuklider.
20 ml ampuller er kompatible med de fleste automatiske scintillationstællere.
Specifikationscertificerede sæt
Til dagligdags analyse
Alle SureSTART produkter er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores produktionsproces.
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Level 1 Produkterne er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Level 2 Hætteglas har meget lavt metalindhold og udvaskbart materiale for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er betinget til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et must
SureSTART Level 3 Produkterne pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er betinget til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet i prøver.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Hvid
Diameter (metrisk) åbning 15 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 27.5 mm
Materiale Klart glas
Volumen (metrisk) 20 mL
Septum Sølv polypropylen folie
Inkluderer 500 hætteglas og hætter
Størrelse (metrisk) åbning 24 mm
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg, lukket top, niveau 2
Mængde 5 pakker med 100 hætteglas ea.
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Lukkestørrelse 24 mm
Markeringssted Nej
Septa-størrelse (metrisk) 24 mm
Hætteglas type 20 ml hætteglas med skrue, niveau 2
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Silver)
ACT-mærke Ja
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Højde (metrisk) 57 mm
Produkttype Specifikationscertificeret hætteglas og lågkit til scintillation, niveau 2