Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certificeret 20 mL glasskrue Top Headspace-hætteglas- og hættesæt, niveau 2 High-Throughput-applikationer
Artikelnummer. 17835184 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk) i alt:
20 mL
Artikelnummer. Volumen (metrisk) i alt
17835184 20 mL
1 options
Artikelnummer. 17835184 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6AKHSVST201
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opfyld dine certificerings- og dokumentationsbehov med niveau 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certificeret skruehætteglas og hættesæt.
Opfyld dine certificerings- og dokumentationsbehov med vores niveau 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certificeret skruehætteglas og hættesæt. Vælg Level 2-produkter til applikationer med høj gennemstrømning, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Disse sæt indeholder 20 mL headspace-skruehætteglas med markeringspletter i klart glas og magnetiske stålhætter med silikone/PTFE-septa designet til at reducere problemer med autosamplernåle.
Specifikation Certificerede sæt
Til daglig analyse
Alle SureSTART produkter er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sølv
Diameter (metrisk) åbning 8 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 22.5 mm
Materiale Klart glas
Septum Blå Silikone/Klar PTFE
Inkluderer Hætteglas og hætte
Størrelse (metrisk) åbning 18 mm
Hårdhed 45 Kyst
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukningsmateriale Magnetisk stål
Lukketype Skruelåg, solid top
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Lukkestørrelse 18 mm
Markeringssted Ja
Septa-størrelse (metrisk) 18 mm
Hætteglas type 20 mL Headspace-skrueglashætteglas, niveau 2
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Silver)
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Højde (metrisk) 76 mm
Produkttype Specifikation Certificeret Headspace Vial and Cap Kit