Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ Polyspring Indsættelser (niveau 1) til 2 ml HPLC og GC ampuler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Vælg Thermo Scientific Polyspring plastikindsatser med 2 ml skrue, crimp eller snap HPLC og GC ampler for at maksimere injektionsvolumen, når du analyserer 2 ml prøver. Integralen Polyspring i bunden af indsatsen centrerer indsatsen i hætteglasset, sikrer en god forsegling med hætteglassets låg og giver en pude mod nålekontakt. Disse plastikindsatser har en lille samlet volumen på 325 μl og et minimum restvolumen på 2 μl. Når mikroprøver placeres og forsegles i en 2 ml flaske, kan de bruges i konventionelle autosamplerbakker. Produkter på Performance Level 1 er omkostningsoptimerede og designet til daglige kromatografianalyser. De er specifikationscertificerede for at sikre fysiske mål.
Funktioner
- Opfylder alle krav i USA, EU, JPN farmakopéen
- Brug med 9 mm skrueampaler, 11 mm snap-ampuller eller 11 mm crimp-ampuller
- Forsegl hætteglas med 9 mm skruelåg og septa, 11 mm krimphætter og septa, eller 11 mm snap-hætter og septa, afhængigt af hvilken hætteglas der bruges
Ydelsesniveau 2-ampuller – til højkapacitetsapplikationer
- Velegnet til GC-, HPLC/UHPLC- og massespektrometri (MS)-applikationer
Specifikation certificeret
- Alle Thermo Scientific SureSTART indsættelser er dimensionsbekræftede
- Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
- Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
- 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
- Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
Om Thermo Scientific SureSTART hætteglas, kapsler, indsatser og sæt
SureSTART Vials og kapsler fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
- Level 1-hætteglas og -kapsler er til dagligdags anvendelser og er velegnede til QA/QC-applikationer med kernedetektorer.
- Level 2 hætteglas, kapsler, indsatser og sæt er til højkapacitetsapplikationer. Disse hætteglas har meget lavt metalindhold, udvindbare og udvaskbare stoffer for at levere data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
- Level 3 ampuller, kapsler, indsatser og sæt er til højtydende applikationer. Brug Level 3 til dine mest værdifulde prøver og analytikker, der er tilbøjelige til glasadsorption, for at levere konsistente, reproducerbare resultater til dine mest krævende analyser.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6 mm |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Mikroprøvetagning |
| Indsæt type | Indsatser med fjeder til HPLC og GC Vials |
| Emballagetype | 10 pakker med 100 |
| Volumen (metrisk) rest | 2 μl |
| Vis mere |