Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ Polypropylenindsatser Polyspring til 2 ml HPLC & GC ampler, niveau 1
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Vælg Thermo Scientific Polyspring plastikindsatser med 2 ml skrue, crimp eller snap HPLC og GC ampler for at maksimere injektionsvolumen, når du analyserer 2 ml prøver. Integralen Polyspring i bunden af indsatsen centrerer indsatsen i hætteglasset, sikrer en god forsegling med hætteglassets låg og giver en pude mod nålekontakt. Disse plastikindsatser har en lille samlet volumen på 325 μl og et minimum restvolumen på 2 μl. Når mikroprøver placeres og forsegles i en 2 ml flaske, kan de bruges i konventionelle autosamplerbakker. Produkter på Performance Level 1 er omkostningsoptimerede og designet til daglige kromatografianalyser. De er specifikationscertificerede for at sikre fysiske mål.
- Designet til brug med Thermo Scientific 2 ml (9 mm) skruer, 11 mm snap og 11 mm crimp-flasker
- Kompatibel med Thermo Scientific 9 mm skrue, 11 mm snap og 11 mm krympehætter og septa
- Velegnet til GC-, LC- og MS-applikationer
Ydelsesniveau 3 – til applikationer med høj følsomhed
- Opfylder kravene i USA, EU og JPN Pharmacopeia
- Indeholde de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer
- Ideelle til GC-, LC- og MS-applikationer, herunder Thermo Scientific™ LC- og GC-MS-systemer Orbitrap™ samt andre HRAM instrumenter
- Understøtter arbejdsgange, der kræver ensartet følsomhed og selectivit
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Mikroprøvetagning |
| Indsæt type | Indsatser med fjeder til HPLC og GC Vials |
| Emballagetype | 1 pakke med 100 |
| Volumen (metrisk) rest | 2 μl |
| Grundstil | Konisk med Polyspring |
| Vis mere |