Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ PFAS-sæt, specifikation certificeret 0,8 mL Snap Clear Polypropylen-hætteglas, flad bundindsats snaphætte, hvid silikone/rød polyimid-septa, niveau 2
Artikelnummer. 17983601 Shop alle Thermo Scientific produkter
Artikelnummer. 17983601
Brand: Thermo Scientific™ 6AKRV11PP08PI
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bruge SureSTART™ Specifikation Certificeret 0,8 mL SureSTOP™ Snap klar glashætteglas og 11 mm flad bundindsats snaphættesæt med hvid silikone/rød polyimid-septa, niveau 2 til PFAS-analyse og norm 1633. 100/pakke.
Opfyld dine certificerings- og dokumentationsbehov med vores niveau 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certificeret skruehætteglas og hættesæt. Vælg Level 2-produkter til applikationer med høj kapacitet, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Vælg mellem en række sæt, der indeholder hætteglas med korte gevindskruer med markeringspunkter i klart eller ravfarvet glas og polypropylenhætter med silikone/PTFE-skillevægge med forskellige hårdhedsværdier designet til at reducere problemer med autosamplernåle. Forudspaltede og bundne septa-muligheder er tilgængelige. Vælg sæt med SureStop™ hætteglas og/eller AVCS™ skruelåg til effektive tætninger, ensartede data og øget prøvegennemløb.
Kit til PFAS-analyse og Norm 1633. Sættet indeholder 1,1 mL tilspidset hætteglas med skruetop.
Specifikationscertificerede sæt
Til hverdagsanalyse
Alle SureSTART produkter er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
SureStop Hætteglas og avanceret hætteglaslukkesystem (AVCS ) Caps:
Denne patenterede kombination af hætteglas/hætte med skruetop har et gennemskubningsbestandigt tætningsringdesign, kontrolleret septumkompression og SureStop lukkepositioneringsflange for at sikre en effektiv tætning, der eliminerer under- og overforsegling, reducerer opløsningsmiddelfordampning og skaber færre autosampler-afbrydelser. SureStop hætteglas og AVCS hætter har universel instrumentkompatibilitet til alle LC- og GC-autosamplere. De indeholder også lave udvaskelige niveauer, hvilket gør dem til et ideelt alternativ til bundne hætter for dem, der søger renere spektre.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
  • Niveau 1: Hverdagsanalyse
    Kromatografi godkendt
    SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
  • Niveau 2: High-throughput analyse
    Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
    SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
  • Niveau 3: Høj ydeevne
    Når følsomhed er et must
    SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Diameter (metrisk) åbning 6 mm
Materiale Polypropylen
Septum Hvid silikone/rød polyimid
Inkluderer Hætteglas og lukninger
nr. pr. pakke 100/Pk.
Størrelse (metrisk) åbning 6 mm
Hårdhed 45 Kyst
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Volumen (metrisk) i alt 0.8 mL
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Snap Cap
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Type Specifikation certificeret hætteglas og hættesæt, niveau 2
Lukkestørrelse 11 mm
Markeringssted Nej
Hætteglas type 0,8 mL Snap Clear Polypropylen-hætteglas, niveau 2