Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT+ skruehætteglas og -hættesæt, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 17363973 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,3 ml
1,5 ml
2 ml
Materiale:
Klart glas
Ravgult glas
Lukningsfarve:
Blå
Grå
Septum:
Hvid silikone/beige PTFE; Forspaltet, bundet
Hvid silikone/blå PTFE; Forspaltet
Hvid silikone/rød PTFE; Forspaltet, bundet
Klar silikone/klar PTFE; Bonded
Silikone/PTFE
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Materiale Lukningsfarve Septum
17363973 1,5 ml Klart glas Grå Hvid silikone/beige PTFE; Forspaltet, bundet
17303973 0,3 ml Klart glas Blå Klar silikone/klar PTFE; Bonded
17313973 2 ml Klart glas Blå Klar silikone/klar PTFE; Bonded
17333973 2 ml Ravgult glas Blå Klar silikone/klar PTFE; Bonded
17343973 2 ml Ravgult glas Blå Silikone/PTFE
17353973 0,3 ml Klart glas Grå Hvid silikone/rød PTFE; Forspaltet, bundet
17373973 2 ml Klart glas Blå Hvid silikone/blå PTFE; Forspaltet
17383973 2 ml Ravgult glas Blå Hvid silikone/blå PTFE; Forspaltet
17323973 2 ml Klart glas Blå Silikone/PTFE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17363973 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6PMCK39TR
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Opfyld dine certificerings- og dokumentationsbehov med vores niveau 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT+ skruehætteglas og hættesæt.
Opfyld dine certificerings- og dokumentationsbehov med vores niveau 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT+ skruehætteglas og hættesæt. Vælg Level 3-produkter for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, mens du bevarer de højeste niveauer af prøvesikkerhed og -integritet. Vælg mellem en række sæt, der indeholder hætteglas med korte gevindskruer med markeringspletter i klart eller ravfarvet glas og polypropylenhætter med silikone/PTFE-septa designet til at reducere problemer med autosamplernåle. Forudspaltede og bundne septa-muligheder er tilgængelige. Vælg sæt med SureStop™ hætteglas og/eller AVCS™ skruelåg til effektive tætninger, ensartede data og øget prøvegennemløb.
MSCERT+ (kun sæt)
Certificerede højtydende kits til brug med massespektrometriforskningsapplikationer– med et ekstra sikkerhedsniveau.
Vores MSCERT+-sæt er testet af både LC-MS og GC-MS for at sikre, at der ikke er ekstraherbare, udvaskbare eller resterende produktionsmidler til stede i hætteglasset, som kan generere falske kromatografiske toppe og forstyrre dine resultater. De er også testet og certificeret for op til 15 kritiske fysiske specifikationer for at forhindre tekniske/ydelsesproblemer. Kunder modtager testresultaterne og analysecertifikatet i kassen. Sættets komponenter er forrensede for at give det laveste ionindhold og partikelniveauer i hætteglassene for at beskytte prøvens integritet og garantere, at der ikke er snavs eller støv fra fremstillingen, som påvirker kolonnens levetid og systemets ydeevne. Stærkt anbefalet til direkte injektionsanalyse (DIA).
SureStop Hætteglas& Avanceret hætteglaslukkesystem (AVCS ) Caps:
Denne patenterede kombination af hætteglas/hætte med skruetop har et gennemskubningsbestandigt tætningsringdesign, kontrolleret septumkompression og SureStop lukkepositioneringsflange for at sikre en effektiv tætning, der eliminerer under- og overforsegling, reducerer opløsningsmiddelfordampning og skaber færre autosampler-afbrydelser. SureStop hætteglas og AVCS hætter har universel instrumentkompatibilitet til alle LC- og GC-autosamplere. De indeholder også lave udvaskelige niveauer, hvilket gør dem til et ideelt alternativ til bundne hætter for dem, der søger renere spektre.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Grå
Farve (forsegling) Hvid/rød
Diameter (metrisk) åbning 6 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Materiale Klart glas
Volumen (metrisk) 1,5 ml
Septum Hvid silikone/beige PTFE; Forspaltet, bundet
Inkluderer Hætteglas og hætte
Størrelse (metrisk) åbning 9 mm
Hårdhed 55 Kyst
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 1.5 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg, niveau 3
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Ja
Septa-størrelse (metrisk) 9 mm
Hætteglas type 1,5 mL hætteglas med kort gevindskrue, niveau 3
Certificeringer/compliance MSCERT+
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype MSCERT+ hætteglas og kapselkit, niveau 3