Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ Manuel crimper til 20 mm crimp-hætteglas, niveau 3
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruge SureSTART™ Niveau 3 manuelle hætteglaspressere til 20 mm crimphætteglas for at sikre, at dine crimphætter er forseglet pålideligt hver gang.
Brug vores ydeevne Level 1-propper med crimp-hætteglas, der har en 20 mm åbning og en sikker push-pasning for optimal ydeevne fra dine daglige kromatografianalyser.
Niveau 1 SureSTART 20 mm propper er fremstillet af bromobutylgummi med lav permeabilitet, hvilket gør dem velegnede til lavtemperaturgasanalyse og gaslagring med lav flygtighed.
De SureSTART Præstationsniveauer
•Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2-produkter har meget lavt metalindhold, ekstraherbare materialer og udvaskbare materialer for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter pakkes i rene rum for at beskytte mod miljøfaktorer. De indeholder de laveste niveauer af metaller, ekstraherbare og udvaskbare materialer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Manuel crimper |
| Til brug med (udstyr) | 20 mm krympehætteglas |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produktlinje | SureSTART niveau 3 |
| Grønne funktioner | ACT Økomærke (Guld) |