Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC- og GC-certificerede skruehætte- og hættesæt, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. p-7237217 Shop alle Thermo Scientific produkter
Lukningsfarve:
Blå
Grå
Materiale:
Klart glas
Ravgult glas
Lukketype:
Skruelåg, åben top
Skruelåg, ACVS, niveau 3
Skruelåg, niveau 3
Septum:
Blå Silikone/Klar PTFE; Forspaltet
Hvid silikone/beige PTFE; Forspaltet, bundet
Hvid silikone/blå PTFE; Forspaltet
Hvid silikone/rød PTFE; Forspaltet, bundet
Klar silikone/hvid PTFE
Artikelnummer. 17383933
Brand: Thermo Scientific™ 6PCK575W
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opfyld dine certificerings- og dokumentationsbehov med vores niveau 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC- og GC-certificerede skruehætteglas og -hættesæt.
Opfyld dine certificerings- og dokumentationsbehov med vores niveau 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC- og GC-certificerede skruehætteglas og -hættesæt. Vælg Level 3-produkter for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, mens du bevarer de højeste niveauer af prøvesikkerhed og -integritet. Vælg mellem en række sæt, der indeholder hætteglas med korte gevindskruer med markeringspletter i klart eller ravfarvet glas og polypropylenhætter med silikone/PTFE-septa designet til at reducere problemer med autosamplernåle. Forudspaltede og bundne septa-muligheder er tilgængelige. Vælg sæt med SureStop™ hætteglas og/eller AVCS™ skruelåg til effektive tætninger, ensartede data og øget prøvegennemløb.
HPLC og GC certificeret (kun kits)
Til kromatografisk analyse
• Testet og certificeret for op til 15 kritiske fysiske specifikationer for at forhindre tekniske/ydelsesproblemer.
• Testet og certificeret ved hjælp af GC/FIS LC/UV for at sikre, at der ikke er rester af fremstillingsmidler i hætteglasset, som kan generere falske kromatografiske toppe og interferere med dine resultater.
• Et certifikat følger med hvert sæt.
SureStop Hætteglas& Avanceret hætteglaslukkesystem (AVCS ) Caps:
Denne patenterede kombination af hætteglas/hætte med skruetop har et gennemskubningsbestandigt tætningsringdesign, kontrolleret septumkompression og SureStop lukkepositioneringsflange for at sikre en effektiv tætning, der eliminerer under- og overforsegling, reducerer opløsningsmiddelfordampning og skaber færre autosampler-afbrydelser. SureStop hætteglas og AVCS hætter har universel instrumentkompatibilitet til alle LC- og GC-autosamplere. De indeholder også lave udvaskelige niveauer, hvilket gør dem til et ideelt alternativ til bundne hætter for dem, der søger renere spektre.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Farve (forsegling) Hvid/rød
Diameter (metrisk) åbning 6 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Materiale Ravgult glas
Volumen (metrisk) 2 mL
Septum Klar silikone/hvid PTFE
Inkluderer Hætteglas og hætte
Størrelse (metrisk) åbning 9 mm
Hårdhed 55 Kyst
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg, ACVS, niveau 3
Højde (metrisk) 32 mm
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Certificeringer/compliance HPLC og GC certificeret
Type HPLC- og GC-certificeret hætteglas- og hættesæt, niveau 3
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Ja
Septa-størrelse (metrisk) 9 mm
Hætteglas type 2 mL kort gevind skrueglas SureStop™ Hætteglas, niveau 3