Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC og GC certificeret skruehætteglas og hættesæt til< 2 mL prøver, niveau 3 højtydende applikationer
Product Code. 17835204 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Markeringssted:
Ja
Nej
Volumen (metrisk) i alt:
0,3 ml
1,5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Markeringssted Volumen (metrisk) i alt
17835204 Ja 0,3 ml
17875184 Nej 1,5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17835204 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 6PCK71LVW
Only null left
Add to basket
Add to basket
Opfyld dine certificerings- og dokumentationsbehov med vores niveau 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC og GC certificeret skruehætteglas og hættesæt til< 2 ml prøver.
Opfyld dine certificerings- og dokumentationsbehov med vores niveau 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC og GC certificeret skruehætteglas og hættesæt til< 2 ml prøver. Vælg Level 3-produkter for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, mens du bevarer de højeste niveauer af prøvesikkerhed og -integritet. Disse sæt indeholder klare hætteglas med skruer og forspaltede, bundne polypropylenhætter med silikone/PTFE-septa designet til at reducere problemer med autosamplernåle.
HPLC og GC certificeret (kun kits)
Til kromatografisk analyse
• Testet og certificeret for op til 15 kritiske fysiske specifikationer for at forhindre tekniske/ydelsesproblemer.
• Testet og certificeret ved hjælp af GC/FIS LC/UV for at sikre, at der ikke er rester af fremstillingsmidler i hætteglasset, som kan generere falske kromatografiske toppe og interferere med dine resultater.
• Et certifikat følger med hvert sæt.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lukningsfarve Grå
Diameter (metrisk) åbning 6 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Materiale Klart glas
Septum Klar silikone/klar PTFE; Forspaltet, bundet
Inkluderer 100 hætteglas og hætter
Størrelse (metrisk) åbning 9 mm
Hårdhed 45 Kyst
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 0,3 ml
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg, solid top
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Ja
Septa-størrelse (metrisk) 9 mm
Hætteglas type 0,3 mL mikrovial med kort gevindskrue glas med fast indsats, niveau 3
Certificeringer/compliance HPLC og GC certificeret
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype HPLC- og GC-certificeret hætteglas- og hættesæt, niveau 3