Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ High Recovery Glas Snap Top Microvials til< 2 mL prøver, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 17304033 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk) i alt:
1,5 ml
1,7 ml
nr. pr. pakke:
100/pakke
1000/pakke
5000,-/pakke
Volumen (metrisk) Brugbar:
1,2 ml
1,3 ml
1,5 ml
Markeringssted:
Ja
Nej
Artikelnummer. 17304033
Brand: Thermo Scientific™ 6PRV1115VF
Bruge SureSTART™ High Recovery Glass Snap Top Microvials, Performance Level 3, for at maksimere injektionsvolumen ved analyse af prøver på mindre end 2 ml.
Vælge Thermo Scientific™ SureSTART™ High Recovery Glass Snap Top Microvials, Performance Level 3, for at maksimere injektionsvolumen ved analyse< 2 ml prøver. Med ydre dimensioner på 12x32 mm har disse klare og ravfarvede glas mikrovials en indre V-formet bund for at muliggøre et relativt højt totalt anvendeligt volumen og et restvolumen på 4μ L. Dette er et Performance Level 3-hætteglas, hvilket betyder, at det er designet til at beskytte dine mest værdifulde prøver og levere konsistente, reproducerbare resultater til dine mest krævende analyser.
Funktioner
  • Specifikation Certificeret for at sikre fysiske dimensioner og kompatibilitet med autosampler
  • Opfylder alle krav i US, EU, JPN Pharmacopeia
  • Brug 9 mm snaphætter og septa eller 11 mm crimp caps og septa til at forsegle dette hætteglas
  • Køb i løs vægt for større besparelser
Ydeevne niveau 3 hætteglas– til højtydende applikationer
  • Velegnet til GC-, HPLC/UHPLC- og massespektrometri (MS)-applikationer
  • Anbefales til brug med Thermo Scientific™ GC og LC Orbitrap™ MS-systemer og andre højopløselige nøjagtige masse (HRAM ) instrumenter
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART hætteglas er dimensionelt verificeret
  • Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
  • Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Klart glas
Niveau Niveau 3
nr. pr. pakke 5000,-/pakke
Størrelse (metrisk) åbning 11 mm
Volumen (metrisk) rest 1μ L
Grundstil Indvendig V-bund
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 1,5 ml
Lukketype Snap Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Type Snaphætteglas med høj genvinding, niveau 3
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 1,2 ml