Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ GULD-kvalitets polypropylen skrue-mikrovials med fast konisk indsats og 9 mm kondensationssæt (niveau 3)
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
Brug Performance Level 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml GULD-kvalitets polypropylen skruetop-mikrovialer til <2 ml prøver, der er tilbøjelige til uspecifik binding. Disse lavbindende polypropylenflasker er belagt med et 200 nm tykt lag af 100% siliciumdioxid, hvilket giver overlegen kemisk inerthed og ydeevne. Overfladen er fri for anioner og kationer, hvilket minimerer adsorption og sikrer, at selv sporniveauprøver kan udvindes pålideligt.
De kan bruges med alle HPLC/UHPLC-instrumenttyper. Disse klare plastik 2 ml skruetop-ampuller er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner.
Vælg mellem forskellige sæt med korte gevindskruehætteglas og polypropylenhætter med silikone/PTFE-septa, designet til at reducere problemer med nålen til autosampler. Forud-spaltede og limede septa-muligheder er tilgængelige. Vælg sæt med AVCS™ skruehætter for effektive tætninger, ensartede data og øget prøvegennemstrømning.
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre præstationsniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1 – Hverdagsanalyse
Kromatografigodkendte SureSTART Level 1 produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2 – Højgennemstrømningsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen SureSTART Level 2 , har vials meget lavt metalindhold og udvaskbare stoffer for at sikre, at de opfylder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er konditioneret til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3 – Høj præstation
Når følsomhed er et must SureSTART Level 3 , pakkes produkterne i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er konditioneret til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodeydelse og høje niveauer af samt prøvesikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Grå |
| Farve (forsegling) | Hvid/rød |
| Diameter (metrisk) åbning | 6 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12 mm |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Forspaltet | Ja |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Septum | Silikone/PTFE, forspaltet, bundet |
| Inkluderer | 100 hætteglas og hætter |
| Vis mere |