Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ GULD-kvalitets polypropylen skrue-mikrovials med fast konisk indsats og 9 mm kondensationssæt (niveau 3)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31337519 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Lukningsfarve:
Blå
Grå
Hårdhed:
54 Kyst
55 Kyst
Septum:
Silikone/PTFE
Silikone/PTFE, forspaltet
Silikone/PTFE, forspaltet, bundet
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsfarve Hårdhed Septum
31337519 Blå 55 Kyst Silikone/PTFE
31337523 Grå 54 Kyst Silikone/PTFE, forspaltet, bundet
31337521 Blå 55 Kyst Silikone/PTFE, forspaltet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31337519 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6PKSV9GCST1
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Brug SureSTART™ 0,4 ml GULD-kvalitet polypropylen skruetop-mikrovialer, ydelsesniveau 3, til analyse af <2 ml prøver, der er tilbøjelige til uspecifik binding
Brug Performance Level 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml GULD-kvalitets polypropylen skruetop-mikrovialer til <2 ml prøver, der er tilbøjelige til uspecifik binding. Disse lavbindende polypropylenflasker er belagt med et 200 nm tykt lag af 100% siliciumdioxid, hvilket giver overlegen kemisk inerthed og ydeevne. Overfladen er fri for anioner og kationer, hvilket minimerer adsorption og sikrer, at selv sporniveauprøver kan udvindes pålideligt.
De kan bruges med alle HPLC/UHPLC-instrumenttyper. Disse klare plastik 2 ml skruetop-ampuller er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner.
Vælg mellem forskellige sæt med korte gevindskruehætteglas og polypropylenhætter med silikone/PTFE-septa, designet til at reducere problemer med nålen til autosampler. Forud-spaltede og limede septa-muligheder er tilgængelige. Vælg sæt med AVCS™ skruehætter for effektive tætninger, ensartede data og øget prøvegennemstrømning.
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre præstationsniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1 – Hverdagsanalyse
Kromatografigodkendte SureSTART Level 1 produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2 – Højgennemstrømningsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen SureSTART Level 2 , har vials meget lavt metalindhold og udvaskbare stoffer for at sikre, at de opfylder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er konditioneret til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3 – Høj præstation
Når følsomhed er et must SureSTART Level 3 , pakkes produkterne i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er konditioneret til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodeydelse og høje niveauer af samt prøvesikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Farve (forsegling) Hvid/rød
Diameter (metrisk) åbning 6 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Forspaltet Ja
Volumen (metrisk) 2 mL
Septum Silikone/PTFE
Inkluderer 100 hætteglas og hætter
Niveau Niveau 3
Størrelse (metrisk) åbning 9 mm
Volumen (metrisk) rest 4μ L
Hårdhed 55 Kyst
Grundstil Indsæt hætteglas, konisk
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 0.4 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruedæksel, kort gevind
Mængde 100 Pk.
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Nej
Volumen (metrisk) Brugbar 0.3 mL
Til brug med (udstyr) 9 mm skruelåg og Septa
Septa-størrelse (metrisk) 9 mm
Hætteglas type 0,4 ml GULD-kvalitets polypropylen skruetop-mikrovialer med fast konisk indsats, niveau 3
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Højde (metrisk) 32 mm