Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ GULD-kvalitets polypropylen mikrovialer til <2 ml prøver (niveau 3)
Artikelnummer. 31337522 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Skrue-gevind-mikrovial
Snap Microvial
Volumen (metrisk) i alt:
0.3 mL
0.4 mL
0.8 mL
Til brug med (udstyr):
11 mm Snap Caps og Septa
9 mm skruelåg og Septa
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Volumen (metrisk) i alt Til brug med (udstyr)
31337522 Skrue-gevind-mikrovial 0.4 mL 9 mm skruelåg og Septa
31337524 Snap Microvial 0.8 mL 11 mm Snap Caps og Septa
31337520 Snap Microvial 0.3 mL 11 mm Snap Caps og Septa
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31337522 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6PSV904GPP
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Brug SureSTART™ GOLD-grade polypropylene mikrovialer, Performance Level 3, til analyse af <2 ml prøver, der er tilbøjelige til uspecifik binding
Brug Performance Level 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml GOLD-grade polypropylene mikrovialer til <2 ml prøver, der er tilbøjelige til uspecifik binding. Disse lavbindende polypropylenflasker er belagt med et 200 nm tykt lag af 100% siliciumdioxid, hvilket giver overlegen kemisk inerthed og ydeevne. Overfladen er fri for anioner og kationer, hvilket minimerer adsorption og sikrer, at selv sporniveauprøver kan genvindes pålideligt.
De kan bruges med alle HPLC/UHPLC-instrumenttyper. Disse gennemsigtige plastik 2 ml skruetop-ampler er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner. Forsegl disse skruetop-ampuller med 9 mm skruelåg og septa, som sælges separat
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre præstationsniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1 – Hverdagsanalyse
Kromatografigodkendte SureSTART Level 1 produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2 – Højgennemstrømningsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen SureSTART Level 2 , har vials meget lavt metalindhold og udvaskbare stoffer for at sikre, at de opfylder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er konditioneret til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3 – Høj præstation
Når følsomhed er et must SureSTART Level 3 , pakkes produkterne i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er konditioneret til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodeydelse og høje niveauer af samt prøvesikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 2 mL
Niveau Niveau 3
Størrelse (metrisk) åbning 9 mm
Volumen (metrisk) rest 4μ L
Grundstil Indsæt hætteglas, konisk
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 0.4 mL
Mængde 100 Pk.
Markeringssted Nej
Volumen (metrisk) Brugbar 0.3 mL
Til brug med (udstyr) 9 mm skruelåg og Septa
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype Skrue-gevind-mikrovial